グレード
for microscopy (Bact., Bot., Fl., Hist., Vit.)
indicator (pH 6.8-8.0)
品質水準
フォーム
powder or crystals
テクニック
titration: suitable
pH
6.8-8.0, red to yellow
mp
290 °C (dec.) (lit.)
溶解性
water: 0.01 g/10 mL
εmax
≥800 at 535-545 nm
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
Cl.CN(C)c1ccc2nc3cc(C)c(N)cc3nc2c1
InChI
1S/C15H16N4.ClH/c1-9-6-13-15(8-11(9)16)18-14-7-10(19(2)3)4-5-12(14)17-13;/h4-8H,16H2,1-3H3;1H
InChI Key
PGSADBUBUOPOJS-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
72210-100G:
72210-BULK:
72210-VAR:
72210-25G:
72210-5G:
この製品を見ている人はこちらもチェック