無菌性
sterile-filtered
品質水準
製品種目
BioReagent
形状
solution
濃度
3.3 g/L in DPBS
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
endotoxin, tested
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Cl-].Cc1cc2N=C3C=C\C(C=C3Nc2cc1N)=[N+](/C)C
InChI
1S/C15H16N4.ClH/c1-9-6-13-15(8-11(9)16)18-14-7-10(19(2)3)4-5-12(14)17-13;/h4-8H,16H2,1-3H3;1H
InChI Key
PGSADBUBUOPOJS-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
N2889-20ML-KC:
N2889-20ML:
N2889-VAR:
N2889-PROC:
N2889-BULK:
N2889-100ML:
試験成績書(COA)