Merck
N7005
Sigma-Aldrich
ニュートラルレッド
Dye content ≥90 %, Powder
別名:
3-アミノ-7-ジメチルアミノ-2-メチルフェナジン 塩酸塩, トルイレンレッド, ベーシックレッド5
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H17ClN4
CAS番号:
分子量:
288.78
カラーインデックス番号:
50040
Beilstein:
3918740
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
製品名
ニュートラルレッド, Dye content ≥90 %
フォーム
powder
品質水準
組成
Dye content, ≥90%
テクニック
titration: suitable
brown to black
pH
6.8-8.0, red to yellow
mp
290 °C (dec.) (lit.)
溶解性
water: 10 mg/mL, dark red
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl.CN(C)c1ccc2nc3cc(C)c(N)cc3nc2c1
InChI
1S/C15H16N4.ClH/c1-9-6-13-15(8-11(9)16)18-14-7-10(19(2)3)4-5-12(14)17-13;/h4-8H,16H2,1-3H3;1H
InChI Key
PGSADBUBUOPOJS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ニュートラルレッド(C.I. 50040)はプロトン化ジアミノフェナジン染料です。アミノジメチルアミノメチルフェナジン塩酸塩、C15H17N4Clです。
アプリケーション
ニュートラルレッドには複数の染色用途があり、核染色、グラム染色法の対比染色として単独で使用する場合と、トワート染色液(緑色と中性の赤色の迅速混合液)の成分として使用する場合があります。また、ニュートラルレッド染色は、フケサンプルやムラサキイガイの幼虫から生きた酵母細胞を検出するための生存可能性評価方法でもあります。ニュートラルレッドは細胞内のリソソームやその他の酸性小器官に選択的に吸収されるため、生存可能性の評価に使用することも推奨されます。生きた血液細胞の超生体染色にも使用されています。
ニュ-トラルレッド紙を作成するための指示薬として、また、生物学的色素として有用です。
生物化学的/生理学的作用
ニュートラルレッドは広く使用されているカチオン性蛍光色素であり、リソソームを最初に染色した後にゴルジ複合体や核に蓄積することが知られています。
品質
精製済み
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
N7005-5G:
N7005-H:
N7005-VAR:
N7005-25G:
N7005-BULK:
N7005-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Chlorophyll derivative mediated PDT versus methotrexate: an in vitro study using MCF-7 cells.
Gomaa I
Photodiagnosis and Photodynamic Therapy, 9, 362-362 (2012)
Effects of hypocretin2-saporin and antidopamine-beta-hydroxylase-saporin neurotoxic lesions of the dorsolateral pons on sleep and muscle tone.
Blanco-Centurion C
The European Journal of Neuroscience, 19, 2741-2741 (2004)
Cell Growth, Differentiation and Senescence: A Practical Approach (1999)
Sabnis RW
Handbook of Acid-Base Indicators (2007)
Mara Ceridono et al.
Regulatory toxicology and pharmacology : RTP, 63(3), 480-488 (2012-06-13)
This is the report from the "ECVAM-EFPIA workshop on 3T3 NRU Phototoxicity Test: Practical Experience and Implications for Phototoxicity Testing", jointly organized by ECVAM and EFPIA and held on the 25-27 October 2010 in Somma Lombardo, Italy. The European Centre