フォーム
solution
品質水準
シェルフライフ
Expiry date on the label
体外診断薬
for in vitro diagnostic use
濃度
0.5% (w/v, acetate buffer, pH 5.2. Preservative added.)
pH
5.2
アプリケーション
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
[Cl-].Cc1cc2N=C3C=C\C(C=C3Nc2cc1N)=[N+](/C)C
InChI
1S/C15H16N4.ClH/c1-9-6-13-15(8-11(9)16)18-14-7-10(19(2)3)4-5-12(14)17-13;/h4-8H,16H2,1-3H3;1H
InChI Key
PGSADBUBUOPOJS-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
N6264-50ML-KC:
N6264-BULK:
N6264-VAR:
N6264-50ML:4548173298344
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)