Merck
すべての画像(7)
主要文書
安全性情報
06-935
Sigma-Aldrich
抗エストロゲン受容体α抗体
from rabbit, purified by affinity chromatography
別名:
ER-alpha, Estradiol receptor, Nuclear receptor subfamily 3 group A member 1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
精製方法
affinity chromatography
化学種の反応性
human
化学種の反応性(ホモロジーによる予測)
mouse (based on 100% sequence homology), rat (immunogen homology)
テクニック
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ESR1(2099)
mouse ... Esr1(13982)
rat ... Esr1(24890)
詳細
エストロゲン受容体アルファは65 kDaのタンパク質であり、核受容体のステロイドファミリーのメンバーです。エストロゲン受容体アルファは、リガンド活性化転写因子であり、エストロゲンに結合すると、二量体化してエストロゲン応答性エレメント配列に結合できる、立体構造変化を誘導します。DNAに結合すると、エストロゲン受容体アルファは、遺伝子転写を陽性または陰性制御します。他のステロイドホルモン受容体と同様、エストロゲン受容体は細胞内タンパク質です。エストロゲン受容体は乳腺発達および分化の制御に重要な役割を果たしています。ER陽性の乳腺腫瘍も、抗エストロゲン療法により良好な反応を示すことがあります。
特異性
この抗体はエストロゲン受容体アルファのC末端を認識します。
免疫原
エピトープ:C末端。
ラットエストロゲン受容体アルファのC末端に相当するKLH結合直鎖ペプチド。
アプリケーション
  • 検証済みアプリケーション
  • 免疫組織染色(パラフィン):希釈倍率1:400で使用、ヒト胃がん、ヒト子宮がん、ヒト乳がん、ヒト子宮頸がんの組織片においてエストロゲン受容体を検出できます。
  • 免疫沈降:4 µgで使用、MCF-7細胞ライセートでエストロゲン受容体を免疫沈降できます。
  • 免疫細胞染色:希釈倍率1:500で使用、MCF-7細胞においてエストロゲン受容体を検出できます。
  • 注記:最適な希釈濃度や実験条件は、サンプルごとに異なる可能性がありますので、予備実験を経てご自身で決定してください。"
抗エストロゲン受容体(カタログ番号:06-935)は、エストロゲン受容体を検出するウサギポリクローナル抗体であり、ウェスタンブロッティング、免疫細胞染色、免疫沈降、免疫組織染色(パラフィン)における使用について検証されています。
研究カテゴリー
エピジェネティクス・核内機能分子
研究サブカテゴリー
ホルモン・受容体
品質
MCF-7細胞ライセートにおいてウェスタンブロッティングにより評価済み。 ウェスタンブロッティング:希釈倍率1:1,000で使用、MCF-7細胞ライセート中のエストロゲン受容体を検出できます。
ターゲットの説明
実測値:約58 kDa。UniProtKB/Swiss-Prot P06211(ESR1_RAT)は分子量67 kDaと記載しています。一部の細胞ライセートでは、バリアントアイソフォームによる52~58 kDの分子量が認められる場合があります。(Al-Bader, M.D. (2006).Reprod Biol Endocrinol. 4:13.; Geisler, J.G. et al. (2002).Diabetes.51(7):2158-2169.).一部のライセートでは、分子量約10 kDa、約35 kDa、約41 kDa、約105 kDa、約220 kDaの特性が明らかになっていないバンドが認められることがあります。
物理的形状
アフィニティー精製
精製ウサギポリクローナル抗体、150 mM塩化ナトリウムと0.05%アジ化ナトリウムを含有する0.1 Mトリス-グリシンバッファー(pH 7.4)に溶解。
保管および安定性
2~8°Cで受領日から1年間安定です。
アナリシスノート
コントロール
MCF7細胞ライセート
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
06-935:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Specific modulation of estrogen receptor mRNA isoforms in rat pituitary throughout the estrous cycle and in response to steroid hormones.
Friend, K E, et al.
Molecular and cellular endocrinology, 131, 147-155 (1997)
Transcriptional regulation by a naturally occurring truncated rat estrogen receptor (ER), truncated ER product-1 (TERP-1).
Schreihofer, D A, et al.
Molecular Endocrinology, 13, 320-329 (1999)
Neurochemical characterization and sexual dimorphism of projections from the brain to abdominal and subcutaneous white adipose tissue in the rat.
Adler, ES; Hollis, JH; Clarke, IJ; Grattan, DR; Oldfield, BJ
The Journal of Neuroscience null
Differential expression of oestrogen receptor alpha following reproductive experience in young and middle-aged female rats.
E M Byrnes,J A Babb,R S Bridges
Journal of Neuroendocrinology null
Region and sex differences in constituent dopamine neurons and immunoreactivity for intracellular estrogen and androgen receptors in mesocortical projections in rats.
Kritzer, MF; Creutz, LM
The Journal of Neuroscience null