PLA0113
Rabbit anti-Estrogen Receptor Alpha Antibody, Affinity Purified
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
別名:
CTERP-1, ER, ER-alpha, ERalphaDup5, ERalphai45a, ERalphai45bL, ERalphai45bS, ERalphai45c, ERalphai56, ERalphai67, ESR, ESRA, ESTRR, Era, NR3A1, estradiol receptor, estrogen nuclear receptor alpha, estrogen receptor alpha E1-E2-1-2, estrogen receptor alpha E1-N2-E2-1-2, estrogen receptor alpha splice variant, nuclear receptor subfamily 3 group A member 1
About This Item
おすすめの製品
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
グレード
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
化学種の反応性
human
テクニック
immunoprecipitation (IP): 2-10 μg/mg
western blot: 1:2,000-1:10,000
アクセッション番号
P03372
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ESR1(2099)
免疫原
物理的形状
その他情報
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Jan Code
PLA0113-100UL:
PLA0113-100UL-KC:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)