Merck
S5134
Sigma-Aldrich
スコット水道水代替物濃縮液
10 ×
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116124
NACRES:
NA.47
フォーム
powder
品質水準
体外診断薬
for in vitro diagnostic use
濃度
10 ×
テクニック
titration: suitable
pH
7.0-7.8
アプリケーション
hematology
histology
保管温度
room temp
アプリケーション
ヘマトキシリンおよびエオシン染色手順の「青み剤」として使用されます。スコット水道水代替物濃縮液は、トランスフェラーゼ媒介dUTPニックエンドラベリング(TUNEL)アッセイで使用されています。免疫組織化学分析に使用されています。
その他情報
MgSO4 • 7H2O、200 g/L + NaHCO3、20 g/L
調製ノート
スコット水道水代替物は、スコット水道水代替物濃縮液1に対し脱イオン水9と混合することにより調製されます。
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
S5134-VAR:
S5134-100ML-KC:
S5134-100ML:
S5134-6X100ML:4548173352961
S5134-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Intermittent metronomic drug schedule is essential for activating antitumor innate immunity and tumor xenograft regression
Chen CS, et al.
Neoplasia, 16(1), W22-W27 (2014)
Impact of tumor vascularity on responsiveness to antiangiogenesis in a prostate cancer stem cell-derived tumor model
Zhang, et al.
Molecular Cancer Therapeutics (2013)
Histophatologic Techniques (2006)
Beth G Ashinsky et al.
Acta biomaterialia, 111, 232-241 (2020-05-25)
Tissue-engineered replacement discs are an area of intense investigation for the treatment of end-stage intervertebral disc (IVD) degeneration. These living implants can integrate into the IVD space and recapitulate native motion segment function. We recently developed a multiphasic tissue-engineered disc-like
Zollie A Yavarow et al.
Human molecular genetics, 29(2), 286-294 (2019-12-10)
Glycogen storage disease type Ia (GSD Ia) is caused by autosomal mutations in glucose-6-phosphatase α catalytic subunit (G6PC) and can present with severe hypoglycemia, lactic acidosis and hypertriglyceridemia. In both children and adults with GSD Ia, there is over-accumulation of