安全性情報
A3179
Sigma-Aldrich
Differentiation Solution
別名:
酸アルコール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
NACRES:
NA.47
フォーム
solution
品質水準
シェルフライフ
40 mo.
colorless
アプリケーション
hematology
histology
保管温度
room temp
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
ヘマトキシリン退行性染色の分別に使用する酸性化アルコール溶液。
ピクトグラム
FlameHealth hazardCorrosion
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - STOT SE 2
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
77.0 °F
引火点(℃)
25 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
A3179-VAR:
A3179-BULK:
A3179-1L:4548173910109
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Radoslaw Junka et al.
Materials science & engineering. C, Materials for biological applications, 113, 110981-110981 (2020-06-04)
Bone tissue engineering aims to alleviate the shortage of available autograft material and the biological/mechanical incompatibility of allografts through fabrication of bioactive synthetic bone graft substitutes. However, these substitute grafting materials have insufficient biological potency that limits their clinical efficacy