フォーム
solution
品質水準
シェルフライフ
Expiry date on the label.
体外診断薬
for in vitro diagnostic use
濃度
1 g/L
テクニック
microbe id | staining: suitable
pH
2.4 (25 °C)
アプリケーション
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
Oc1cc2C[C@@]3(O)COc4c(O)c(O)ccc4[C@H]3c2cc1O
InChI
1S/C16H14O6/c17-10-2-1-8-13-9-4-12(19)11(18)3-7(9)5-16(13,21)6-22-15(8)14(10)20/h1-4,13,17-21H,5-6H2/t13-,16+/m0/s1
InChI Key
WZUVPPKBWHMQCE-XJKSGUPXSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
免疫組織学やレ-ザ微細手術などの対比染色に使用されています。
アプリケーション
一般的な核染色用、進行性ヘマトキシリンおよびエオシン染色で使用
その他情報
1 g/L ヘマトキシリン
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
MHS80-2.5L:
MHS80-VAR:
MHS80-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Adam Smith et al.
Molecular cancer therapeutics, 8(6), 1666-1675 (2009-06-11)
Although viridins like wortmannin (Wm) have long been examined as anticancer agents, their ability to self-activate has only recently been recognized. Here, we describe the cytostatic effects of a self-activating viridin (SAV), which is an inactive, polymeric prodrug. SAV self-activates
Nicola E Owen et al.
EBioMedicine, 56, 102794-102794 (2020-05-27)
BMP9, originating from the liver, and BMP10 are circulating BMPs that preserve vascular endothelial integrity. We assessed BMP9, BMP10 and soluble endoglin (sEng) levels and their relationships to liver disease severity and associated pulmonary vascular syndromes in a cohort of
J Jason Hoth et al.
Shock (Augusta, Ga.), 31(4), 376-381 (2008-07-31)
Blunt chest trauma resulting in pulmonary contusion with an accompanying acute inflammatory response is a common but poorly understood injury. We previously demonstrated that toll-like receptor 2 (TLR-2) participates in the inflammatory response to lung injury. We hypothesized that the