アッセイ
98%
形状
beads or granules
powder, crystals or chunks
組成
Degree of hydration, 14-18
密度
1.69 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[Al+3].[Al+3].[H]O[H].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Al.3H2O4S.H2O/c;;3*1-5(2,3)4;/h;;3*(H2,1,2,3,4);1H2/q2*+3;;;;/p-6
InChI Key
BUACSMWVFUNQET-UHFFFAOYSA-H
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
硫酸アルミニウム水和物は Al ドープZnOナノロッドおよび球状アルミナ粉末の合成で使用することができます。
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
368458-20KG:
368458-BULK:
368458-VAR:
368458-500G:4548173938844
368458-2.5KG:4548173938837