Merck
11044
Sigma-Aldrich
硫酸アルミニウム 十八水和物
puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, 100-110%, 51.0-59.0% Al2(SO4)3 basis
別名:
Aluminum sulfate hydrate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Al2(SO4)3 · 18H2O
CAS番号:
分子量:
666.43
EC Number:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
アッセイ:
100-110%
フォーム:
crystals or chunks
品質水準
グレード
puriss.
アッセイ
100-110%
フォーム
crystals or chunks
品質
meets analytical specification of Ph. Eur., BP
濃度
51.0-59.0% Al2(SO4)3
不純物
residual solvents, complies
≤0.002% heavy metals (as Pb)
≤0.003% ammonium (NH4)
≤0.2% sub.not precip.b.NH4OH(SO4)
pH
2.5-4.0 (20 °C, 2%)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
微量陽イオン
As: ≤3 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
適合性
complies for appearance of solution
SMILES記法
O=S(O)(O)=O.[AlH2][AlH2].O
InChI
1S/2Al.3H2O4S.9H2O/c;;3*1-5(2,3)4;;;;;;;;;/h;;3*(H2,1,2,3,4);9*1H2/q2*+3;;;;;;;;;;;;/p-6
InChI Key
KFCWRPFNNIEZRY-UHFFFAOYSA-H
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Aluminum sulfate octadecahydrate (Al2(SO4)3.18H2O) is a hydrated aluminum salt. It is used as a catalyst and cross-linker during chemical reactions. Aluminum sulfate octadecahydrate is also used as a coagulating agent/flocculating agent in the purification of drinking water and wastewater treatment plants. It is also used in the paper industry for sizing.
アプリケーション
Aluminum sulfate octadecahydrate is used:
  • As a trace water source in the synthesis of cancrinite zeolite from geophagic clay.
  • In the solvent free synthesis of ZSM-5 Zeolites from rice husk silica.
  • In the preparation of polymeric metal complex dyes.
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
11044-6X2.5KG:
11044-1KG:4548173983707
11044-VAR:
11044-BULK:
11044-BULK-H:
11044-20KG-H:
11044-25KG-H:
11044-2.5KG:4548173983714
11044-6X1KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Nak Cheon Jeong et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 21(13), 6038-6047 (2005-06-15)
Various MX (M = Cd, Zn, and Mn, X = S and Se) semiconductor quantum dots (QDs) were prepared in zeolite Y. While the QDs are readily expelled from zeolite interior upon exposure of the MX QD-incorporating zeolite Y ([MX]-Y)
Hydrolysis products of water treatment chemical aluminium sulfate octadecahydrate by electrospray ionization mass spectrometry.
Sarpola A, et al.
Polyhedron, 26(12), 2851-2858 (2007)
Synthesis and light emitting properties of polymeric metal complex dyes based on hydroxyquinoline moiety.
Kim S-H, et al.
Dyes and Pigments, 55(2), 91-97 (2002)