アッセイ
99.99% trace metals basis
フォーム
powder and chunks
不純物
≤30.0 ppm Trace Metal Analysis
密度
1.69 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
battery manufacturing
SMILES記法
[Al+3].[Al+3].[H]O[H].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Al.3H2O4S.H2O/c;;3*1-5(2,3)4;/h;;3*(H2,1,2,3,4);1H2/q2*+3;;;;/p-6
InChI Key
BUACSMWVFUNQET-UHFFFAOYSA-H
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
450308-BULK:
450308-25G:
450308-5G:4548173355979
450308-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック