Merck
237078
Sigma-Aldrich
アルミニウムクロリド 六水和物
ReagentPlus®, 99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
AlCl3 · 6H2O
CAS番号:
分子量:
241.43
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.55
蒸気圧
1 mmHg ( 100 °C)
品質水準
製品種目
ReagentPlus®
アッセイ
99%
形状
crystalline solid
crystals or chunks
反応適合性
reagent type: catalyst
core: aluminum
pH
2.5-3.5 (20 °C)
SMILES記法
Cl[Al](Cl)Cl.O.O.O.O.O.O
InChI
1S/Al.3ClH.6H2O/h;3*1H;6*1H2/q+3;;;;;;;;;/p-3
InChI Key
JGDITNMASUZKPW-UHFFFAOYSA-K
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
塩化アルミニウム六水和物は、有機合成の触媒として広く使用されている不燃性化合物です。水に非常に溶けやすいことに加えて、アルコール、エーテル、グリセロール、プロピレングリコール、アセトニトリルにも溶けます。原油の精製、消臭剤や制汗剤製品の製造、布地の染色、繊維の仕上げなど、多くの用途があります。
アプリケーション
塩化アルミニウム六水和物は以下の触媒として使用されます:
  • アルコールまたはフェノールと3,4-ジヒドロ-2H-ピラン(DHP)からの対応するTHP(テトラヒドロピラニル化)エーテルの合成。
  • レブリン酸エチルを製造するためのレブリン酸とエタノールの直接エステル化。
  • ケトンとアルデヒドからのgem‐ジヒドロペルオキシドの合成。
法的情報
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Health hazardCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1
ターゲットの組織
Lungs
補足的ハザード
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
237078-100G:4548173932903
237078-H:
237078-BULK:
237078-VAR:
237078-500G:4548173932910
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Mark Baranov et al.
Inorganic chemistry, 58(13), 8877-8883 (2019-06-30)
While sophisticated computational methods can predict 31P NMR spectra of phosphorus atoms encapsulated within Keggin-derived heteropoly tungstate and molybdate cluster anions, calculated and experimental chemical shift values typically deviate considerably from one another. Motivated by the observation that experimentally determined
Ingrid Siemund et al.
Contact dermatitis, 77(5), 288-296 (2017-07-12)
Contact allergy to aluminium has been reported more frequently in recent years. It has been pointed out that positive patch test reactions to aluminium may not be reproducible on retesting. To investigate possible variations in patch test reactivity to aluminium
Aluminium (III) chloride hexahydrate: an efficient and versatile reagent in organic synthesis.
Sarma SD, et al.
ARKIVOC (Gainesville, FL, United States), 1, 243-263 (2013)
[Axillary hyperhydrosis. Local treatment with 25% aluminum chloride hexahydrate in absolute alcohol].
F Brandrup et al.
Ugeskrift for laeger, 140(35), 2106-2109 (1978-08-28)
C L Goh
International journal of dermatology, 29(5), 368-370 (1990-06-01)
The efficacy of topical aluminium chloride hexahydrate 20% W/W ethanol (ACH) in the treatment symptomatic palmar hyperhidrosis was studied in 12 patients. A half-sided control single blind (assessor blind) study was done. Patients applied ACH on one palm daily for