Merck
1.01084
SAFC
Aluminium chloride hexahydrate
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, USP
医薬品製造
別名:
Aluminium chloride hexahydrate, hydrochloric acid aluminium salt hexahydrate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
AlCl3 · 6H2O
CAS番号:
分子量:
241.43
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
EC Index Number:
231-208-1
認証
BP
Ph. Eur.
USP
品質水準
詳細
EMPROVE® ESSENTIAL Ph Eur,BP,USP
製品種目
EMPROVE® ESSENTIAL
フォーム
solid
有効性
3311 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
2.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
100 °C
密度
2.40 g/cm3 at 20 °C
アプリケーション
liquid formulation
pharmaceutical
semi-solid formulation
保管温度
15-25°C
SMILES記法
[Al](Cl)(Cl)Cl.O.O.O.O.O.O
InChI
1S/Al.3ClH.6H2O/h;3*1H;6*1H2/q+3;;;;;;;;;/p-3
InChI Key
JGDITNMASUZKPW-UHFFFAOYSA-K
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Finding the right excipient that matches your needs as well as regulatory demands can be a complicated challenge in formulation. With our application know-how and regulatory expertise, we support you in every step of development, scale-up, and production.
As part of our EMPROVE® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
アプリケーション
Aluminium chloride is a commonly used ingredient in pharmaceutical applications. Within these applications, Aluminium chloride has been used primarily in topic formulations.
法的情報
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Health hazardCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1
ターゲットの組織
Lungs
補足的ハザード
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1010849026BWT:
EC11010841000:
1010848888:
PE11010849029/25:
1010840000:
1010849999:
1010849026:
1010841000:
US11010849029A:
1010849028:
1010849025:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1