Merck
449598
Sigma-Aldrich
塩化アルミニウム
anhydrous, powder, 99.99% trace metals basis
別名:
三塩化アルミニウム, 塩化アルミニウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
AlCl3
CAS番号:
分子量:
133.34
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
eCl@ss:
38120507
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
グレード
anhydrous
品質水準
蒸気圧
1 mmHg ( 100 °C)
アッセイ
99.99% trace metals basis
形状
powder
反応適合性
reagent type: catalyst
core: aluminum
不純物
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
190 °C (lit.)
溶解性
benzene: slightly soluble(lit.)
アプリケーション
battery manufacturing
SMILES記法
Cl[Al](Cl)Cl
InChI
1S/Al.3ClH/h;3*1H/q+3;;;/p-3
InChI Key
VSCWAEJMTAWNJL-UHFFFAOYSA-K
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
塩化アルミニウムは、ベンゼンにわずかに溶ける白色の結晶性固体です。ルイス酸としての性質と化学反応性により、燃料電池、太陽電池、電池内のさまざまな反応を触媒する有望な候補物質であり、効率性と性能の向上に貢献します。
アプリケーション
塩化アルミニウムは、以下の用途に使用できます:
  • 高性能アルミニウム-グラフェン電池を製造するための室温イオン液体電解質の調製に。
  • アルミニウムイオン電池の電解質成分として。
  • 電気化学的フリーデルクラフツ反応用のナノ複合触媒を調製するための前駆体として。
特徴および利点
他のハロゲン化金属との水素による蒸気相共還元により、微細に分割された金属間化合物が得られ、これらは有用な熱電特性、磁気特性、および耐酸化特性を有する構造材料または構造化合物としての用途があります。窒化アルミニウムは、結晶化しやすくするためにAlCl3を添加した元素群から合成できます。
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
補足的ハザード
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
449598-5G:4548173941318
449598-25G-PW:
449598-25G:4548173941301
449598-BULK:
449598-5G-PW:
449598-VAR:
449598-6X25G:
449598-30G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
Al-Cd Alloy Formation by Aluminum Underpotential Deposition from AlCl3+NaCl Melts on Cadmium Substrate
Niko Jovicevic, et al.
Metall. Mater. Trans. B, 44(1), 106-114 (2013)
Challenges in the electrochemical coating of high-strength steel screws by aluminum in an acidic ionic liquid composed of 1-Ethyl-3-methylimidazolium chloride and AlCl3
Sherif Zein El Abedin and Endres F
Journal of Solid State Electrochemistry, 17(4), 1127-1132 (2013)
Diagnosis and management of hyperhidrosis.
R A Benson et al.
BMJ (Clinical research ed.), 347, f6800-f6800 (2013-11-28)
Bagineni Prasad et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 48(84), 10434-10436 (2012-09-20)
A conceptually new and straightforward introduction of sulfonyl groups at the C-7 position of an indole ring has been achieved via AlCl(3) mediated unexpected regioselective sulfonyl group migration for N-alkyl/aryl/heteroarylsulfonyl indoles affording potential inhibitors of Mycobacterium tuberculosis H37Rv chorismate mutase.
Dharmalingam Prakash et al.
Neuromolecular medicine, 15(1), 192-208 (2013-01-15)
Aluminum (Al) is an environmental neurotoxin that affects cerebral functions and causes health complications. However, the role of Al in arbitrating glia homeostasis and pathophysiology remains obscure. Astrocyte, microglia activation (reactive gliosis), and associated inflammatory events play a decisive role