Merck
237051
Sigma-Aldrich
塩化アルミニウム
ReagentPlus®, 99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
AlCl3
CAS番号:
分子量:
133.34
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
eCl@ss:
38120507
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
アッセイ:
99%
フォーム:
powder
蒸気圧
1 mmHg ( 100 °C)
品質水準
製品種目
ReagentPlus®
アッセイ
99%
フォーム
powder
反応適合性
reagent type: catalyst
core: aluminum
pH
2.4 (20 °C, 100 g/L)
mp
190 °C (lit.)
SMILES記法
Cl[Al](Cl)Cl
InChI
1S/Al.3ClH/h;3*1H/q+3;;;/p-3
InChI Key
VSCWAEJMTAWNJL-UHFFFAOYSA-K
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
塩化アルミニウムは、アルコール可溶性ルイス酸です。† 水酸化ホウ素ナトリウムと混合した塩化アルミニウムは、モル比のジグリム中で、強力な還元性を持つ混合物を生成します。† 4-tert-ブチルベンゾイルクロリドとメシチレンとのフリーデル・クラフツアシル化反応を促進することが報告されました。†
アプリケーション
塩化アルミニウムは以下の研究で用いられました:
  • p-ポリフェニルが得られるベンゼンの重合。
  • バッキーメタロセンと酸塩化物とのフリーデル・クラフツアシル化の触媒として。
  • 脂質ヒドロペルオキシド測定用比色マイクロアッセイのための触媒として。
特徴および利点
他のハロゲン化金属との水素による蒸気相共還元により、微細に分割された金属間化合物が得られ、これらは有用な熱電特性、磁気特性、および耐酸化特性を有する構造材料または構造化合物としての用途があります。窒化アルミニウムは、結晶化しやすくするためにAlCl3を添加した元素群から合成できます。
法的情報
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
補足的ハザード
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
237051-BULK:
237051-100G:4548173932873
237051-VAR:
237051-500G:4548173932880
237051-5G:4548173932897
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Shutao Wang et al.
Advanced science (Weinheim, Baden-Wurttemberg, Germany), 5(4), 1700712-1700712 (2018-05-04)
In the search for low-cost and large-scale stationary storage of electricity, nonaqueous aluminum chloride-graphite batteries (AlCl3-GBs) have received much attention due to the high natural abundances of their primary constituents, facile manufacturing, and high energy densities. Much research has focused
Yutaka Matsuo et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 43(20), 7407-7412 (2013-10-26)
Acylated buckyferrocene and ruthenocene, Fe(η(5)-C60Me5)(η(5)-C5H4COR) (R = Me, Ph, and CH[double bond, length as m-dash]CHPh) and Ru(η(5)-C60Me5)(η(5)-C5H4COR) (R = Me and Ph), were obtained by Friedel-Crafts acylation of the parent buckymetallocenes with the corresponding acid chlorides and aluminum chloride in
Detection of Alternative Oxidase Expression in Arabidopsis thaliana Protoplasts Treated with Aluminium.
Liu J, et al.
Bio-protocol, 5(13) (2015)
A colorimetric microdetermination of peroxide values utilizing aluminum chloride as the catalyst.
Asakawa T and Matsushita S.
Lipids, 15(11), 965-967 (1980)
Rajkumar Kore et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 47(23), 7795-7803 (2018-06-01)
Two solids of differing Lewis acidities, triethylammonium tetrachlorozincate ([HN222]2[ZnCl4]) and AlCl3, have been combined across 0.1 to 0.9 mole fractions (with respect to [HN222]2[ZnCl4]), and homogeneous solid double salts or mixed metal [HN222]2x[(1 - x)AlCl3 + xZnCl4] double salt ionic