製品種目
BioXtra
品質水準
アッセイ
≥98.0%
形状
powder
不純物
≤0.0005% Phosphorus (P)
≤0.005% Insoluble matter
mp
92 °C (lit.)
溶解性
H2O: 0.5 M, clear, colorless
密度
1.757 g/mL at 25 °C (lit.)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.0005%
微量陽イオン
Ca: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.001%
Mg: ≤0.005%
NH4+: ≤0.005%
Na: ≤0.02%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
SMILES記法
O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Al+3].[K+].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Al.K.2H2O4S.12H2O/c;;2*1-5(2,3)4;;;;;;;;;;;;/h;;2*(H2,1,2,3,4);12*1H2/q+3;+1;;;;;;;;;;;;;;/p-4
InChI Key
GNHOJBNSNUXZQA-UHFFFAOYSA-J
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
A7210-VAR:
A7210-BULK:
A7210-100G:4548173954080
A7210-500G:4548173954097
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)