Merck
A6075
Sigma-Aldrich
モノクロナール抗ニワトリ卵アルブミン(卵白アルブミン) マウス宿主抗体
clone OVA-14, ascites fluid
別名:
抗アルブミン, ニワトリ卵抗体
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.46
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
ascites fluid
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
OVA-14, monoclonal
分子量
antigen 45 kDa
含みます
15 mM sodium azide
化学種の反応性
chicken, turkey
以下との反応禁止
mouse, bovine, horse, canine, feline, pig, pigeon, rabbit, guinea pig, goat, sheep, donkey, rat, human
テクニック
dot blot: suitable
indirect ELISA: 1:10,000 using chicken egg albumin (ovalbumin)
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
chicken ... Alb(396197)
詳細
モノクローナル抗ニワトリ卵アルブミン(卵白アルブミン)抗体(マウスIgG1アイソタイプ)は、マウス骨髄腫細胞と免疫化マウスの脾細胞との融合により産生されます。
免疫原
ニワトリ卵アルブミン。
アプリケーション
この抗体の使用に成功した用途、および関連する査読付き論文を以下に示します。
免疫蛍光法(1報)
モノクローナル抗ニワトリ卵アルブミン(卵白アルブミン)抗体マウス宿主抗体。
生物化学的/生理学的作用
卵白アルブミン(OVA)は、ニワトリ卵白タンパク質の主な成分です。OVAは、卵アレルギー患者においてIgE媒介過敏反応を促進します。このタンパク質は、アレルゲンの構造-機能関係を研究するためにも使用されています。したがって、モクローナル抗ニワトリ卵アルブミン(卵白アルブミン)抗体は、食物アレルギー媒介における卵白アルブミンの機能を分析する有用なツールとなります。
免責事項
弊社のカタログまたは製品に添付された弊社のその他の文書に別段の記載がない限り、弊社の製品は研究にのみ使用することを意図しており、無許可での商用使用、in vitro診断での使用、ex vivoもしくはin vivo治療での使用、または人間もしくは動物でのあらゆるタイプの消費もしくは適用など、その他の目的には使用しないでください。
WGK
WGK 3
Jan Code
A6075-.5ML:
A6075-BULK:
A6075-100UL:
A6075-VAR:
A6075-.2ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Julien Revaud et al.
Frontiers in cellular and infection microbiology, 8, 6-6 (2018-02-10)
To define the bottlenecks that restrict antigen expression after oral administration of viral-vectored vaccines, we tracked vectors derived from the human adenovirus type 5 at whole body, tissue, and cellular scales throughout the digestive tract in a murine model of
Lindsey S Treviño et al.
Cancer prevention research (Philadelphia, Pa.), 5(2), 343-349 (2011-12-03)
Ovarian cancer is the leading cause of reproductive cancer death in U.S. women. This high mortality rate is due to the lack of early detection methods and ineffectiveness of therapy for advanced disease. Until more effective screening methods and therapies
Jarrod Predina et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 110(5), E415-E424 (2012-12-29)
Each year, more than 700,000 people undergo cancer surgery in the United States. However, more than 40% of those patients develop recurrences and have a poor outcome. Traditionally, the medical community has assumed that recurrent tumors arise from selected tumor
J P Zhao et al.
Journal of animal physiology and animal nutrition, 100(5), 876-883 (2016-06-09)
Three trials were performed to evaluate the association of ovalbumin (OVA) abundance in the oviduct magnum with egg production and the underlying regulatory mechanism by glucocorticoids. In trial 1, twenty Hy-Line Brown layers (56-60 weeks of age) with different combinations (n = 5/combination)
Stefan Hutzler et al.
Scientific reports, 7(1), 16892-16892 (2017-12-06)
Recombinant vaccine strain-derived measles virus (MV) is clinically tested both as vaccine platform to protect against other pathogens and as oncolytic virus for tumor treatment. To investigate the potential synergism in anti-tumoral efficacy of oncolytic and vaccine properties, we chose