Merck
C6534
Sigma-Aldrich
抗ニワトリ卵アルブミン ウサギ宿主抗体
whole antiserum
別名:
抗アルブミン, ニワトリ卵抗体
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.46
結合体:
unconjugated
application:
ELISA (i)
QPA
クローン:
polyclonal
化学種の反応性:
chicken
citations:
41
テクニック:
indirect ELISA: 1:80,000
quantitative precipitin assay: 3-5 mg/mL
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
whole antiserum
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
含みます
15 mM sodium azide
化学種の反応性
chicken
テクニック
indirect ELISA: 1:80,000
quantitative precipitin assay: 3-5 mg/mL
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
chicken ... Alb(396197)
詳細
ニワトリ卵アルブミンは、卵白アルブミン(OVA)とも呼ばれ、最も豊富に見られる卵白タンパク質です。卵アルブミンはB細胞エピトープに囲まれており、このエピトープには特異的IgE抗体が結合しています。さらに、CD4+ T細胞エピトープも含みます。卵白アルブミンは、分子量45000 Daの単量体タンパク質です。
アプリケーション
ウサギが産生する抗ニワトリ卵アルブミン抗体は、次の用途で使用されています:
  • 定量的沈降素アッセイ
  • 間接的酵素結合免疫吸着アッセイ(ELISA)
  • ニワトリ卵白タンパク質に対する非免疫ウサギ抗血清の開発
生物化学的/生理学的作用
ニワトリ卵アルブミン、別名卵白アルブミン(OVA)は、卵白に含まれる主要アレルゲンで、アレルギー研究に広く使用されています。′クラスII主要組織適合性複合体(MHC)-ペプチド結合とT細胞活性化の特性を評価するために広く使用されています。
調製ノート
リポタンパク質を除去する処理
免責事項
当社のカタログまたは製品に付属する他社の説明書に特に明記されない限り、当社の製品は研究での使用のみを目的としており、他の目的(無許可の商業的利用、in vitroでの診断的使用、ex vivo又はin vivoでの治療的使用、あるいはヒト又は動物へのあらゆる消費又は適用が含まれますが、これに限定されません)に使用するものではありません。
WGK
WGK 3
Jan Code
C6534-VAR:
C6534-2ML:
C6534-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Changes in the antigenic and immunoglobulin E--binding properties of hen's egg albumin with the combination of heat and gamma irradiation treatment
Kim MJ, et al.
Journal of Food Protection, 65(7), 1192-1195 (2002)
Pollen-stigma adhesion in Brassica spp involves SLG and SLR1 glycoproteins
Luu DT, et al.
Plant Cell, 11(2), 251-262 (1999)
Melissa Y Tjota et al.
ImmunoHorizons, 1(6), 101-108 (2018-04-10)
Tissue infiltration by circulating monocytes is a critical step in the initiation and augmentation of type 2 inflammatory responses in the lungs. Our studies demonstrate that IL-33-/- mice have a defect in monocyte extravasation from the vasculature to the lung
The complete amino-acid sequence of hen ovalbumin
Nisbet AD, et al.
European Journal of Biochemistry, 115(7) (1981)
Dani Permana et al.
ACS omega, 5(10), 5160-5169 (2020-03-24)
The structure of a protein complex needs to be controlled appropriately to maximize its functions. Herein, we report the linear polymerization of bacterial alkaline phosphatase (BAP) through the site-specific cross-linking reaction catalyzed by Trametes sp. laccase (TL). We introduced a