アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
solid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
テクニック
cell based assay: suitable
色
white to off-white
溶解性
5% acetic acid: 1 mg/mL
water: 1 mg/mL
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCC(C)C(C(=O)NC(CC1=CN=CN1)C(=O)N2CCCC2C(=O)NC(CC3=CC=CC=C3)C(=O)O)NC(=O)C(CC4=CC=C(C=C4)O)NC(=O)C(C(C)C)NC(=O)C(CCCN=C(N)N)NC(=O)C(CC(=O)O)N
InChI
1S/C50H71N13O12/c1-5-28(4)41(47(72)59-36(23-31-25-54-26-56-31)48(73)63-20-10-14-38(63)45(70)60-37(49(74)75)22-29-11-7-6-8-12-29)62-44(69)35(21-30-15-17-32(64)18-16-30)58-46(71)40(27(2)3)61-43(68)34(13-9-19-55-50(52)53)57-42(67)33(51)24-39(65)66/h6-8,11-12,15-18,25-28,33-38,40-41,64H,5,9-10,13-14,19-24,51H2,1-4H3,(H,54,56)(H,57,67)(H,58,71)(H,59,72)(H,60,70)(H,61,68)(H,62,69)(H,65,66)(H,74,75)(H4,52,53,55)/t28-,33-,34-,35-,36-,37-,38-,40-,41?/m0/s1
InChI Key
CZGUSIXMZVURDU-GYGDIBSWSA-N
遺伝子情報
human ... ACE2(59272)
詳細
Cell permeable: no
Primary Target adenylate cyclase activity
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
包装
警告
シーケンス
再構成
その他情報
Natarajan, R., et al. 1999. Hypertension 33, 378.
Mazzolai, L., et al. 1998. Hypertension 31, 1324.
Earp, H.S., et al. 1995. J. Biol. Chem. 270, 28440.
Ishida, M., et al. 1995. Circ. Res. 77, 1053.
Vyas, S.J., and Jackson, E.K. 1995. J. Pharmacol. Exp. Ther. 273, 768.
WGK
WGK 3
Jan Code
05-23-0101-5MG:
05-23-0101-25MG:
05-23-0101-0MG:
05-23-0101-1MG:
05-23-0101-MG:
試験成績書(COA)