安全性情報
AG782
Sigma-Aldrich
アンギオテンシン変換酵素、ラット
別名:
ACE, CD143, DCP1, Peptidyl-dipeptidase A, Peptidase P
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352204
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.42
由来生物
rat
品質水準
形状
liquid
メーカー/製品名
Chemicon®
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
詳細
ACE(キニナーゼII、EC3.4.15.1)は亜鉛ジペプチジルカルボキシペプチダーゼです。ACEは、アンギオテンシンIからアンジオテンシンII(強力な昇圧薬)への変換と、血管降圧薬であるブラジキニンの分解を、両方触媒します。ACEは、血管緊張の調節やアテローム性動脈硬化病変の発生のリモデリングにおいて重要な役割を果たすと考えられています。ACEが血管病理において重要な役割を果たすことを示唆するエビデンスが増えてきています。最近の研究で、この重要な酵素に2つの新しい機能があることが示されています:1)内因性抗原(特にHIV1gp160由来ペプチドp18)のMHCクラスI拘束性Tリンパ球への提示を増強すること(ref.1)、2)アミノ末端ドメインが、血液調節テトラペプチドN-Ac-Ser-Asp-Lys-Proを効果的に切断すること(ref.2,3)です。このペプチドは造血幹細胞の増殖制御に関与し、そのの量は癌化学療法を受けている患者では大幅に減少します(ref.4)。
製品の由来:アフィニティクロマトグラフィーを用いてラット肺から単離しました(ref. 5)。
アプリケーション
SDS-PAGEおよびウェスタンブロッティングの参照品として[Chemicon社からも入手可能な抗ACEモノクローナル抗体(MAB4051)とともに]ウェスタンブロッティングの場合、ゲルを抗ACE MAB4051を用いて発色させるときは、500 ng/レーン。
さまざまな組織サンプルからACEを免疫沈降させるときの参照抗原として(抗ACE MAB4051と併用)。
ACEに関するさまざまな酵素研究のための純粋なACEの供給源として(ACE阻害薬、基質特異性、動態測定などの試験)
最適ワーキング濃度は、お客様が決めてください。
単位の定義
比活性:1ユニットは、0.1 Mリン酸バッファー、300 mM NaCl、pH 8.3 、37°C中で、Z-Phe-His-Leuから1分あたり1 μmoLの馬尿酸またはHis-Leuを産生します。
物理的形状
100 mMリン酸緩衝生理食塩水、150 mM NaCl、pH 7.4、0.2mM CHAPS中の液体10 μgをロードした場合、SDS-PAGEによる純度は>95%です。保存剤を含みません。
その他情報
濃度:この酵素の各ロットの試験成績書をご参照ください。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
AG782:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
K J Rieger et al.
The Biochemical journal, 296 ( Pt 2), 373-378 (1993-12-01)
The degradation of N-Ac-Ser-Asp-Lys-Pro (AcSDKP), a negative regulator controlling the proliferation of the haematopoietic stem cell, by enzymes present in human plasma, has been investigated. Radiolabelled AcSD[4-3H]KP ([3H]AcSDKP, 1 mM) was completely metabolized in human plasma with a half-life of
Pig kidney angiotensin converting enzyme. Purification and characterization of amphipathic and hydrophilic forms of the enzyme establishes C-terminal anchorage to the plasma membrane.
Hooper, N M, et al.
The Biochemical Journal, 247, 85-93 (1987)
A Rousseau et al.
The Journal of biological chemistry, 270(8), 3656-3661 (1995-02-24)
Angiotensin I-converting enzyme (ACE) is a zinc-dipeptidyl carboxypeptidase, which contains two similar domains, each possessing a functional active site. Respective involvement of each active site in the degradation of the circulating peptide N-acetyl-seryl-aspartyl-lysyl-proline (AcSDKP), a negative regulator of hematopoietic stem