SML2270
FRAX486
≥98% (HPLC)
別名:
6-(2,4-Dichlorophenyl)-8-ethyl-2-(3-fluoro-4-(piperazin-1-yl)phenylamino)pyrido[2,3-d] pyrimidin-7(8H)-one, 6-(2,4-Dichlorophenyl)-8-ethyl-2-[[3-fluoro-4-(1-piperazinyl)phenyl]amino]pyrido[2,3-d]pyrimidin-7(8H)-one, FRAX 486, FRAX-486
About This Item
おすすめの製品
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
色
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear
保管温度
−20°C
SMILES記法
FC1=CC(NC2=NC(N3CC)=C(C=N2)C=C(C4=CC=C(C=C4Cl)Cl)C3=O)=CC=C1N5CCNCC5
InChI
1S/C25H23Cl2FN6O/c1-2-34-23-15(11-19(24(34)35)18-5-3-16(26)12-20(18)27)14-30-25(32-23)31-17-4-6-22(21(28)13-17)33-9-7-29-8-10-33/h3-6,11-14,29H,2,7-10H2,1H3,(H,30,31,32)
InChI Key
DHKFOIHIUYFSOF-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML2270-25MG:
SML2270-BULK:
SML2270-5MG:
SML2270-VAR:
試験成績書(COA)