製品名
アンジオテンシンフラグメント 1-7 酢酸塩 水和物, ≥90% (HPLC), powder
品質水準
アッセイ
≥90% (HPLC)
フォーム
powder
UniProtアクセッション番号
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCC(C)C(NC(=O)C(Cc1ccc(O)cc1)NC(=O)C(NC(=O)C(CCCNC(N)=N)NC(=O)C(N)CC(O)=O)C(C)C)C(=O)NC(Cc2cnc[nH]2)C(=O)N3CCCC3C(O)=O
InChI
1S/C41H62N12O11/c1-5-22(4)33(38(61)50-29(17-24-19-45-20-47-24)39(62)53-15-7-9-30(53)40(63)64)52-36(59)28(16-23-10-12-25(54)13-11-23)49-37(60)32(21(2)3)51-35(58)27(8-6-14-46-41(43)44)48-34(57)26(42)18-31(55)56/h10-13,19-22,26-30,32-33,54H,5-9,14-18,42H2,1-4H3,(H,45,47)(H,48,57)(H,49,60)(H,50,61)(H,51,58)(H,52,59)(H,55,56)(H,63,64)(H4,43,44,46)
InChI Key
PVHLMTREZMEJCG-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... AGT(183)
Amino Acid Sequence
アプリケーション
- 神経筋遮断薬の注入を用いた人工呼吸誘発性横隔膜機能不全(VIDD)のラットモデルに対するその効果の評価
- メスラットにおいて膀胱内圧、動脈圧、心拍、および腎臓透過性に対するその効果を調べるための外側視索前野(LPA)への片側注入
- インフルエンザAウイルス(IAV)感染との関連の研究
生物化学的/生理学的作用
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
A9202-5MG:
A9202-VAR:
A9202-5MG-PW:
A9202-BULK:
A9202-1MG:
A9202-1MG-PW:
A9202-PH:
A9202PROC:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)