製品名
ブラジキニンフラグメント 1-7, ≥97% (HPLC)
品質水準
アッセイ
≥97% (HPLC)
フォーム
powder
色
white
UniProtアクセッション番号
保管温度
−20°C
SMILES記法
NC(CCCNC(N)=N)C(=O)N1CCCC1C(=O)N2CCCC2C(=O)NCC(=O)NC(Cc3ccccc3)C(=O)NC(CO)C(=O)N4CCCC4C(O)=O
InChI
1S/C35H52N10O9/c36-22(10-4-14-39-35(37)38)31(50)44-16-6-12-26(44)33(52)43-15-5-11-25(43)30(49)40-19-28(47)41-23(18-21-8-2-1-3-9-21)29(48)42-24(20-46)32(51)45-17-7-13-27(45)34(53)54/h1-3,8-9,22-27,46H,4-7,10-20,36H2,(H,40,49)(H,41,47)(H,42,48)(H,53,54)(H4,37,38,39)
InChI Key
CRROPKNGCGVIOG-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
rat ... Nppa(24602)
関連するカテゴリー
Amino Acid Sequence
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
B1651-EW:
B1651-1MG:
B1651-VAR:
B1651-5MG:
B1651-BULK:
B1651-1MG-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)