Merck
M2272
Sigma-Aldrich
メリチン from honey bee venom
≥85% (HPLC)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C131H229N39O31
CAS番号:
分子量:
2846.46
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
由来生物
animal (Apis mellifera)
品質水準
アッセイ
≥85% (HPLC)
形状
lyophilized powder
分子量
~_2.8 kDa
溶解性
water: 5.00-5.20 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
抗生物質活性スペクトル
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
その他の活性
Phospholipase A2 ≤0.5%
作用機序
cell membrane | interferes
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC[C@H](C)[C@H](NC(=O)CN)C(=O)NCC(=O)N[C@@H](C)C(=O)N[C@@H](C(C)C)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)N[C@@H](C(C)C)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H]([C@@H](C)O)C(=O)N[C@@H]([C@@H](C)O)C(=O)NCC(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N1CCC[C@H]1C(=O)N[C@@H](C)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H]([C@@H](C)CC)C(=O)N[C@@H](CO)C(=O)N[C@@H](Cc2c[nH]c3ccccc23)C(=O)N[C@@H]([C@@H](C)CC)C(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(=O)N[C@@H](CCC(N)=O)C(=O)N[C@@H](CCC(N)=O)C(N)=O
InChI
1S/C131H229N39O31/c1-23-71(16)102(163-97(176)60-135)122(194)146-62-98(177)148-74(19)109(181)164-100(69(12)13)124(196)160-88(55-65(4)5)116(188)155-84(41-30-33-51-134)115(187)165-101(70(14)15)125(197)161-90(57-67(8)9)118(190)168-106(77(22)173)128(200)169-105(76(21)172)123(195)147-63-99(178)150-92(58-68(10)11)129(201)170-54-36-44-94(170)121(193)149-75(20)108(180)158-89(56-66(6)7)117(189)166-104(73(18)25-3)127(199)162-93(64-171)120(192)159-91(59-78-61-145-80-38-27-26-37-79(78)80)119(191)167-103(72(17)24-2)126(198)157-83(40-29-32-50-133)111(183)154-85(42-34-52-143-130(139)140)112(184)152-82(39-28-31-49-132)110(182)153-86(43-35-53-144-131(141)142)113(185)156-87(46-48-96(137)175)114(186)151-81(107(138)179)45-47-95(136)174/h26-27,37-38,61,65-77,81-94,100-106,145,171-173H,23-25,28-36,39-60,62-64,132-135H2,1-22H3,(H2,136,174)(H2,137,175)(H2,138,179)(H,146,194)(H,147,195)(H,148,177)(H,149,193)(H,150,178)(H,151,186)(H,152,184)(H,153,182)(H,154,183)(H,155,188)(H,156,185)(H,157,198)(H,158,180)(H,159,192)(H,160,196)(H,161,197)(H,162,199)(H,163,176)(H,164,181)(H,165,187)(H,166,189)(H,167,191)(H,168,190)(H,169,200)(H4,139,140,143)(H4,141,142,144)/t71-,72-,73-,74-,75-,76+,77+,81-,82-,83-,84-,85-,86-,87-,88-,89-,90-,91-,92-,93-,94-,100-,101-,102-,103-,104-,105-,106-/m0/s1
InChI Key
VDXZNPDIRNWWCW-JFTDCZMZSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
Amino Acid Sequence
Gly-Ile-Gly-Ala-Val-Leu-Lys-Val-Leu-Thr-Thr-Gly-Leu-Pro-Ala-Leu-Ile-Ser-Trp-Ile-Lys-Arg-Lys-Arg-Gln-Gln-NH2
詳細
メリチンは、C末端付近のLys-Arg-Lys-Arg配列を有する領域を除き、本質的に疎水性です。この構造特性により、メリチンは表面活性が高く、強力な直接溶血剤になっています。†コード化されたタンパク質は26アミノ酸を含んでいます。メリチンは、単量体では分子量2,840ダルトン、四量体では分子量約12,500ダルトンです。
化学構造:ペプチド
アプリケーション
ミツバチ毒由来のメリチンは、以下の用途に使用されています。
  • ミツバチ毒のヒト細胞株に対する影響を測定するための、3-(4, 5-ジメチルチアゾール-2-イル)-2,5ジフェニルテトラゾリウムブロミド (MTT) アッセイ。
  • in vitro条件におけるライム病ボレリア(Borrelia burgdorferi)の増殖に対するメリチンの抗菌活性の研究。
  • 溶血アッセイの陽性対照として、およびHeLa細胞に対する細胞毒性剤として。
生物化学的/生理学的作用
メリチンは、in vitroにおける血液凝固時間を長くすることにより、抗凝固タンパク質として機能します。メリチンはS100カルシウム結合タンパク質B(S100B)の活性を阻害し、てんかん治療において不可欠な役割を果たしています。
Ca2+依存的な様式でカルモジュリンに結合します。Na+-K+-ア-ゼを阻害します。
その他情報
ミツバチ毒に含まれる溶血性の主成分です。
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
M2272-25MG-PW:
M2272-BULK:
M2272-5MG-PW:
M2272-VAR:
M2272-25MG:
M2272-1MG-PW:
M2272-5MG:
M2272-1MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Ipsita Saha et al.
Viruses, 13(10) (2021-10-27)
Immature HIV virions harbor a lattice of Gag molecules with significant ordering in CA-NTD, CA-CTD and SP1 regions. This ordering plays a major role during HIV maturation. To test the condition in which the Gag lattice forms in vivo, we
Selective cytotoxicity Assay in anticancer drug of Melittin Isolated from
Bee Venom (Apis cerana indica) to several human cell lines: HeLa,
WiDr and Vero.
Plasay M
Journal of Chemical and Pharmaceutical Sciences , 9:4, 2674-2676 (2016)
The antimicrobial agent melittin exhibits powerful in vitro inhibitory effects on the Lyme disease spirochete.
Lubke LL and Garon CF
Clinical Infectious Diseases, suppl 1, S48-S51 (1997)
Structural and Dynamic Insights into S100B Protein Activity Inhibition by Melittin for the Treatment of Epilepsy
Verma N
International Journal of Computer Applications, 55-60 (2013)
Gonen Golani et al.
Nature communications, 12(1), 495-495 (2021-01-23)
Myomerger is a muscle-specific membrane protein involved in formation of multinucleated muscle cells by mediating the transition from the early hemifusion stage to complete fusion. Here, we considered the physical mechanism of the Myomerger action based on the hypothesis that
資料
Ribosomally synthesized antimicrobial peptides are a promising focus in antibiotic research amidst bacterial resistance and emerging infectious diseases.