アッセイ
>97% (HPLC)
フォーム
lyophilized
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
溶解性
water: 1 mg/mL
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
SMILES記法
N1(C(CCC1)C(=O)NC(C)C(=O)NC(CC(C)C)C(=O)NC(C(CC)C)C(=O)NC(CO)C(=O)NC(Cc2c3c([nH]c2)cccc3)C(=O)NC(C(CC)C)C(=O)NC(CCCCN)C(=O)NC(CCCN\C(=N\[H])\N)C(=O)NC(CCCCN)C(=O)NC(CCCN\C(=N\[H])\N)C(=O)NC(CCC(=O)N)C(=O)NC(CCC(=O)N)C(=O)N)C(=O)C(NC(=O)CNC(=O)C(NC(=O)C(NC
InChI
1S/C131H229N39O31/c1-23-71(16)102(163-97(176)60-135)122(194)146-62-98(177)148-74(19)109(181)164-100(69(12)13)124(196)160-88(55-65(4)5)116(188)155-84(41-30-33-51-134)115(187)165-101(70(14)15)125(197)161-90(57-67(8)9)118(190)168-106(77(22)173)128(200)169-105(76(21)172)123(195)147-63-99(178)150-92(58-68(10)11)129(201)170-54-36-44-94(170)121(193)149-75(20)108(180)158-89(56-66(6)7)117(189)166-104(73(18)25-3)127(199)162-93(64-171)120(192)159-91(59-78-61-145-80-38-27-26-37-79(78)80)119(191)167-103(72(17)24-2)126(198)157-83(40-29-32-50-133)111(183)154-85(42-34-52-143-130(139)140)112(184)152-82(39-28-31-49-132)110(182)153-86(43-35-53-144-131(141)142)113(185)156-87(46-48-96(137)175)114(186)151-81(107(138)179)45-47-95(136)174/h26-27,37-38,61,65-77,81-94,100-106,145,171-173H,23-25,28-36,39-60,62-64,132-135H2,1-22H3,(H2,136,174)(H2,137,175)(H2,138,179)(H,146,194)(H,147,195)(H,148,177)(H,149,193)(H,150,178)(H,151,186)(H,152,184)(H,153,182)(H,154,183)(H,155,188)(H,156,185)(H,157,198)(H,158,180)(H,159,192)(H,160,196)(H,161,197)(H,162,199)(H,163,176)(H,164,181)(H,165,187)(H,166,189)(H,167,191)(H,168,190)(H,169,200)(H4,139,140,143)(H4,141,142,144)
InChI Key
VDXZNPDIRNWWCW-UHFFFAOYSA-N
詳細
生物化学的/生理学的作用
包装
警告
シーケンス
その他情報
Gravitt, K.R. 1994. Biochem. Pharmacol. 47, 425.
Baudier, J., et al. 1987. Biochemistry26, 2886.
Kincaid, R.L., and Coulson, C.C. 1985. Biochem. Biophys. Res. Commun.133, 256.
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
444605-250UG:
444605-UG:
試験成績書(COA)