Merck
118389
Sigma-Aldrich
1,3-ジメチルシクロヘキサン、cistransの混合物
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H10(CH3)2
CAS番号:
分子量:
112.21
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
99%
屈折率
n20/D 1.426 (lit.)
bp
121-124 °C (lit.)
密度
0.767 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC1CCCC(C)C1
InChI
1S/C8H16/c1-7-4-3-5-8(2)6-7/h7-8H,3-6H2,1-2H3
InChI Key
SGVUHPSBDNVHKL-UHFFFAOYSA-N
詳細
cis-1,3-Dimethylcyclohexane undergoes ring opening reaction via dicarbene mechanism in the presence of iridium catalyst supported on SiO2.
アプリケーション
1,3-Dimethylcyclohexane was used to study ring opening reaction of 1,3-dimethylcyclohexane over Iridium catalysts modified by the addition of K and Ni.
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
48.2 °F - closed cup
引火点(℃)
9 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
118389-25G:
118389-BULK:
118389-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Ring opening of 1, 3-dimethylcyclohexane on Ir catalysts: Modification of product distribution by addition of Ni and K to improve fuel properties.
Dokjampa S, et al.
J. Mol. Catal. A: Chem., 274(1), 231-240 (2007)
Ring opening of 1, 2-and 1, 3-dimethylcyclohexane on iridium catalysts.
Do PT, et al.
J. Catal., 238(2), 477-488 (2006)
Masahiro Kono et al.
Journal of natural products, 74(3), 391-394 (2011-02-15)
Retinal analogues have been used to probe the chromophore binding pocket and function of the rod visual pigment rhodopsin. Despite the high homology between rod and cone visual pigment proteins, conclusions drawn from rhodopsin studies should not necessarily be extrapolated