Merck
68567
Sigma-Aldrich
3-Methyl-3-penten-2-one
technical, ≥90% (GC)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H10O
CAS番号:
分子量:
98.14
Beilstein:
1719967
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
グレード
technical
品質水準
アッセイ
≥90% (GC)
フォーム
liquid
密度
0.875 g/mL at 20 °C (lit.)
官能基
ketone
SMILES記法
C\C=C(/C)C(C)=O
InChI
1S/C6H10O/c1-4-5(2)6(3)7/h4H,1-3H3/b5-4+
InChI Key
ZAMCMCQRTZKGDX-SNAWJCMRSA-N
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
93.2 °F
引火点(℃)
34 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
68567-10ML:
68567-50ML:
68567-BULK:
68567-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1