Merck
281832
Sigma-Aldrich
メシチルオキシド
technical grade, 90%
別名:
4-メチル-3-ペンテン-2-オン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2C=CHCOCH3
CAS番号:
分子量:
98.14
Beilstein:
1361550
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
liquid
アッセイ:
90%
グレード
technical grade
品質水準
アッセイ
90%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.442 (lit.)
bp
130 °C (lit.)
mp
-41.5 °C (lit.)
密度
0.858 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ketone
SMILES記法
C\C(C)=C\C(C)=O
InChI
1S/C6H10O/c1-5(2)4-6(3)7/h4H,1-3H3
InChI Key
SHOJXDKTYKFBRD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
メシチルオキシドとアセト酢酸エチルの塩化亜鉛触媒縮合が報告されています
アプリケーション
メシチルオキシドは、以下の用途に使用されています:
  • クロリンおよびオキソクロリンの合理的な合成における重要なビルディングブロックである、2,3,4,5-テトラヒドロ-1,3,3-トリメチルジピリンの合成
  • 電気泳動用のイミダゾール被覆キャピラリーカラムの調製における中性マーカー
ピクトグラム
FlameSkull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
87.8 °F - closed cup
引火点(℃)
31 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
281832-1L:
281832-100G:4548174017067
281832-BULK:
281832-VAR:
281832-5KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Marcin Ptaszek et al.
Organic process research & development, 9(5), 651-659 (2005-01-01)
2,3,4,5-Tetrahydro-1,3,3-trimethyldipyrrin (1) is a crucial building block in the rational synthesis of chlorins and oxochlorins. The prior 5-step synthesis of 1 from pyrrole-2-carboxaldehyde (2) employed relatively simple and well-known reactions yet suffered from several drawbacks, including limited scale (>/= 0.5
C Y Liu et al.
Journal of chromatography. A, 897(1-2), 383-392 (2000-12-29)
An imidazole-coated capillary column for electrophoresis has been prepared by means of organosilanization. With mesityl oxide as neutral marker, the results indicated that the electroosmotic flow of the bonded phase displays a dramatic difference in pH dependence in comparison with
Condensation of mesityl oxide with acetoacetic ester.
Surmatis JD, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 35(4), 1053-1056 (1970)
Scott E Denmark et al.
The Journal of organic chemistry, 71(4), 1668-1676 (2006-02-14)
The mechanism of the formation of substituted quinolines from anilines and alpha,beta-unsaturated ketones has been studied by the use of 13C-labeled ketones in cross-over experiments. In the reaction of doubly labeled 13C(2,4) mesityl oxide, a 100% scrambling of the label
I Z Atamna et al.
Journal of chromatography, 588(1-2), 315-320 (1991-12-27)
Expressions are formulated for the prediction of solute migration time and resolution as a function applied voltage and buffer concentration in capillary zone electrophoresis. The resolution equation assumes that solute diffusion is the only operative zone-broadening mechanism. A resolution surface