Merck
PHR1916
Supelco
4-ヒドロキシ-4-メチル-2-ペンタノン
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
別名:
ジアセトンアルコール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2C(OH)CH2COCH3
CAS番号:
分子量:
116.16
Beilstein:
1740440
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
蒸気密度
4 (vs air)
蒸気圧
<1 mmHg ( 20 °C)
CofA
current certificate can be downloaded
expl. lim.
6.9 %
包装
ampule of 3x1.2 mL
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
屈折率
n20/D 1.423 (lit.)
bp
166 °C (lit.)
密度
0.931 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-30°C
SMILES記法
CC(=O)CC(C)(C)O
InChI
1S/C6H12O2/c1-5(7)4-6(2,3)8/h8H,4H2,1-3H3
InChI Key
SWXVUIWOUIDPGS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards
アプリケーション
These Secondary Standards are qualified as Certified Reference Materials. These are suitable for use in several analytical applications including but not limited to pharma release testing, pharma method development for qualitative and quantitative analyses, food and beverage quality control testing, and other calibration requirements.
アナリシスノート
このような2次標準は、入手可能な場合にはUSP、EP、BPの1次標準にマルチトレーサビリティを提供します。
その他情報
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
脚注
To see an example of a Certificate of Analysis for this material enter LRAB0907 in the Documents slot below. This is an example certificate only and may not be the lot that you receive.
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
136.4 °F - closed cup
引火点(℃)
58 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
PHR1916-1.2ML-PW:
PHR1916-3X1.2ML:
試験成績書(COA)