Merck
143766
Sigma-Aldrich
cis-2-ペンテン
98%
別名:
(2Z)-2-Pentene, (Z)-2-ペンテン, (Z)-Pent-2-ene, cis-β-Amylene, cis-Pentene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C2H5CH=CHCH3
CAS番号:
分子量:
70.13
Beilstein:
1718794
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
liquid
アッセイ:
98%
蒸気圧
8.17 psi ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.382 (lit.)
bp
37-38 °C (lit.)
mp
−180 °C (lit.)
密度
0.65 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[H]\C(C)=C(/[H])CC
InChI
1S/C5H10/c1-3-5-4-2/h3,5H,4H2,1-2H3/b5-3-
InChI Key
QMMOXUPEWRXHJS-HYXAFXHYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
シス-2-ペンテンは、Pseudomonas putida F1株触媒酸化反応から単離されたトルエンジオキシゲナーゼの基質として作用します
アプリケーション
シス-2-ペンテンは、清浄表面およびD2 Pd(111)吸着表面でのシス2-ペンテンの吸収の研究に使用しました
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
-0.4 °F - closed cup
引火点(℃)
-18 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
143766-1G:
143766-VAR:
143766-10G:
143766-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Alkene chemistry on the palladium surface: nanoparticles vs single crystals.
Doyle AM, et al.
J. Catal., 223(2), 444-453 (2004)
C C Lange et al.
Journal of bacteriology, 179(12), 3858-3865 (1997-06-01)
Toluene dioxygenase from Pseudomonas putida F1 has been studied extensively with aromatic substrates. The present work examined the toluene dioxygenase-catalyzed oxidation of various halogenated ethenes, propenes, butenes and nonhalogenated cis-2-pentene, an isomeric mix of 2-hexenes, cis-2-heptene, and cis-2-octene as substrates
Mahaldeep Kaur et al.
FEMS microbiology ecology, 96(9) (2020-08-21)
Rhizopus arrhizus is a common pathogenic Mucoralean mold that exists as a saprophyte, and is disseminated through sporangiospores, which germinate to form mycelia under suitable environmental or infection settings. Such morphological transitions are often mediated by self-produced effector molecules in