Merck
257931
Sigma-Aldrich
3-メチル-1-ブテン
95%
別名:
α-Isoamylene, 2-メチル-3-ブテン, 3,3-Dimethylpropene, 3-Methyl-1-butene, Isopropylethene, Isopropylethylene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2CHCH=CH2
CAS番号:
分子量:
70.13
Beilstein:
505980
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ:
95%
蒸気圧
14.97 psi ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
95%
bp
20 °C (lit.)
mp
−168.5-−168 °C (lit.)
密度
0.627 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)C=C
InChI
1S/C5H10/c1-4-5(2)3/h4-5H,1H2,2-3H3
InChI Key
YHQXBTXEYZIYOV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
NO存在下での3-メチル-1-ブテンとOHラジカルの気相反応が研究されています。均質メタロセン触媒(共触媒メチルアルミノキサン)の存在下での3-メチル-1-ブテンの重合が研究されています。
アプリケーション
3-メチル-1-ブテンは、培養されたB-16黒色腫細胞のメラニン生合成の強力な阻害剤である(-)- リンデロールAの非対称全合成に使用されています
おすすめ製品
真鍮製ホ-スアダプタ-Z146811または真鍮製ミニガスレギュレ-タZ513539の使用を推奨します。
ホースバーブ
製品番号
詳細
価格
レギュレーター
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
-70.6 °F - closed cup
引火点(℃)
-57 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
特殊引火物
危険等級I
Jan Code
257931-BULK:
257931-PZ:
257931-VAR:
257931-100G:
257931-400G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Products of the gas-phase reaction of the OH radical with 3-methyl-1-butene in the presence of NO.
Atkinson R, et al.
International Journal of Chemical Kinetics, 30(8), 577-587 (1998)
Polymerization of 3-methyl-1-butene promoted by metallocene catalysts.
Borriello A, et al.
Macromolecular Rapid Communications, 17(8), 589-597 (1996)
Masayuki Yamashita et al.
The Journal of organic chemistry, 72(15), 5697-5703 (2007-06-21)
The first asymmetric total synthesis of (-)-Linderol A, a potent inhibitor of melanin biosynthesis of cultured B-16 melanoma cells, has been achieved via two key reactions: a diastereoselective [2+2] photocycloaddition of a coumarin-3-carboxylate bearing a chiral auxiliary with 3-methyl-1-butene and