安全性情報
8.02885
Sigma-Aldrich
Cyclohexylamine
for synthesis
別名:
Cyclohexylamine, Aminocyclohexane, Cyclohexanamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H13N
CAS番号:
分子量:
99.17
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
EC Index Number:
203-629-0
NACRES:
NA.22
フォーム:
liquid
アッセイ:
≥99.0% (GC)
蒸気圧
14 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥99.0% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
265 °C
有効性
300 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
1.6-9.4 % (v/v)
pH
11.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
133-134 °C/1013 hPa
mp
-18 °C
転移温度
flash point 27 °C
密度
0.87 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
NC1CCCCC1
InChI
1S/C6H13N/c7-6-4-2-1-3-5-6/h6H,1-5,7H2
InChI Key
PAFZNILMFXTMIY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
  • Fluorescent sensor for aliphatic amines: Research on a mixed-linkage donor-acceptor covalent organic framework reveals its potential as a turn-on fluorescent sensor for aliphatic amines, including cyclohexylamine, providing insights into its applications in chemical sensing technologies (Yue et al., 2023).
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.866 - 0.868
Water (K. F.): ≤ 0.30 %
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
ピクトグラム
FlameCorrosionSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
80.6 °F - closed cup
引火点(℃)
27 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Kotagiri Venkata Rao et al.
Journal of the American Chemical Society, 142(1), 598-605 (2019-12-10)
In general, supramolecular polymers are thermally labile in solution and easily depolymerized upon heating. This dynamic nature is beneficial in many aspects but limits certain applications. Recently, we developed "thermally bisignate supramolecular polymerization", through which a polymer is formed upon