蒸気圧
2.3 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥99% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
260 °C (DIN 51794)
有効性
189 mg/kg LD50, oral (Rat)
770 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
0.6-6.8 % (v/v)
pH
11.1 (20 °C, 1 g/L in H2O)
bp
160 °C/1013 hPa
mp
-62 °C
転移温度
flash point 39 °C (DIN 51755 Part 1)
密度
0.76 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
N(CCCC)CCCC
InChI
1S/C8H19N/c1-3-5-7-9-8-6-4-2/h9H,3-8H2,1-2H3
InChI Key
JQVDAXLFBXTEQA-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
- Paper Title: APPLICATION OF PHASE-TRANSFER CATALYSIS TO THE REACTION OF ACRYLAMIDE WITH DIBUTYLAMINE IN WATER–HEPTANE SYSTEM Description of application: Explores the kinetics of acrylamide and dibutylamine reactions using phase-transfer catalysis, relevant for chemical engineering studies. (GS Simonian, 2014).
- Paper Title: Kinetic Study of the Acylation Reaction of Dibutylcarbamyl Chloride and Dibutylamine Description of application: Details the kinetics of dibutylcarbamyl chloride and dibutylamine in producing tetrabutylurea, useful in industrial applications. (YB Zhou et al., 2023).
- Paper Title: Dibutylamine (DBA): A highly efficient catalyst for the synthesis of pyrano pyrimidine derivatives in aqueous media Description of application: Discusses the catalytic role of dibutylamine in synthesizing pharmacologically relevant compounds. (AR Bhat et al., 2016).
アナリシスノート
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.758 - 0.760
Water (K. F.): ≤ 0.30 %
Identity (IR): passes test
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
104.9 °F - closed cup
引火点(℃)
40.5 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
IN2RCMD803222:
8032220100:
8032229040:
8032221000:
8032222500:
8032220000:
8032229999:
US1803222/1000:
試験成績書(COA)