Merck
29140
Sigma-Aldrich
シクロヘキサノン
puriss. p.a., ≥99.5% (GC)
別名:
pimelic ketone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H10(=O)
CAS番号:
分子量:
98.14
Beilstein:
385735
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
蒸気密度
3.4 (vs air)
品質水準
蒸気圧
3.4 mmHg ( 20 °C)
グレード
puriss. p.a.
アッセイ
≥99.5% (GC)
自己発火温度
788 °F
expl. lim.
1.1 %, 100 °F
9.4 %
不純物
≤0.5% water
蒸発残留物質
≤0.05%
屈折率
n20/D 1.450 (lit.)
n20/D 1.450
bp
155 °C (lit.)
mp
−47 °C (lit.)
密度
0.947 g/mL at 25 °C (lit.)
微量陽イオン
Al: ≤0.5 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Bi: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.1 mg/kg
K: ≤0.5 mg/kg
Li: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Mo: ≤0.1 mg/kg
Na: ≤0.5 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.1 mg/kg
Sr: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
官能基
ketone
SMILES記法
O=C1CCCCC1
InChI
1S/C6H10O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H2
InChI Key
JHIVVAPYMSGYDF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Cyclohexanone is a cyclic ketone mainly used as an intermediate in the synthesis of nylon.
アプリケーション
Cyclohexanone may undergo asymmetric Michael addition with aryl and alkyl nitroolefins in the presence of pyrrolidine-urea based catalysts to form the corresponding adducts. It may also be used in the synthesis of a wide range of compounds such as adipic acid, 2-(hydroxy(phenyl)methyl)cyclohexanone, 2-allylcyclohexan-1-one, tetrasubstituted propargylamines and N-cyclohexyl-benzyl amine derivatives.
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
111.2 °F - closed cup
引火点(℃)
44 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
29140-1L:4548173130699
29140-500ML:4548173130705
29140-BULK:
29140-100ML:4548173130682
29140-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Pyrrolidine- thiourea as a bifunctional organocatalyst: highly enantioselective Michael addition of cyclohexanone to nitroolefins
Cao CL, et al
Organic Letters, 8(14), 2901-2904 (2006)
(S)-(-)-2-allylcyclohexanone
Braun M, et al
Organic Syntheses, 86, 47-47 (2009)
First Order Hyperpolarizabilities, NPA and Fukui Functions of Cyclohexanone by Density Functional Theory Method.
Gangadharan RP and Krishnan SS.
Acta Physica Polonica A, 127(3), 748-752 (2015)
194. A synthesis of vitamin a from cyclohexanone.
Attenburrow J, et al.
Journal of the Chemical Society, 1094-1111 (1952)
Synthesis, characterization, and application of silica supported ionic liquid as catalyst for reductive amination of cyclohexanone with formic acid and triethyl amine as hydrogen source.
Tamboli AH, et al.
Chinese Journal of Catalysis, 36 (2015)