Merck
02482
Supelco
シクロヘキサノン
analytical standard
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H10(=O)
CAS番号:
分子量:
98.14
Beilstein:
385735
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
蒸気密度
3.4 (vs air)
蒸気圧
3.4 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99.9% (GC)
自己発火温度
788 °F
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
expl. lim.
1.1 %, 100 °F
9.4 %
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
屈折率
n20/D 1.450 (lit.)
n20/D 1.451
bp
155 °C (lit.)
mp
−47 °C (lit.)
密度
0.947 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
SMILES記法
O=C1CCCCC1
InChI
1S/C6H10O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H2
InChI Key
JHIVVAPYMSGYDF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Cyclohexanone is a cycloalkanone. It is an industrially important intermediate. It is useful for the preparation of raw materials for various chemical intermediates, such as caprolactam for nylon 6 and adipic acid for nylon 66 synthesis of nylon. It can be synthesized industrially by either the oxidation of cyclohexane or the hydrogenation of phenol.
アプリケーション
Cyclohexanone may be used for the following syntheses:
  • vitamin A
  • 2-cyclohexylidene cyclohexanone via Aldol condensation reaction
  • 2-cyclohexenyl cyclohexanone via Aldol condensation reaction
  • bis-(arylmethylidene)cycloalkanones by cross-aldol condensation with aldehydes
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
111.2 °F - closed cup
引火点(℃)
44 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
02482-1ML:4548173100913
02482-BULK:
02482-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 6
1 of 6
Dodgson I, et al.
Chemistry & Industry, 830 (1989)
Xu LX, et al.
Catalysis Communications, 9, 816-816 (2008)
Lei Liu et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 48(12), 2206-2209 (2009-02-10)
On their best behavior: Three zirconium compounds with one-, two-, and three-dimensional structures have been successfully synthesized by the ionothermal approach. The 3D zirconium phosphate (see picture; F green, H white, O red, P pink, Zr yellow) exhibits high catalytic
194. A synthesis of vitamin a from cyclohexanone.
Attenburrow J, et al.
Journal of the Chemical Society, 1094-1111 (1952)
Aldol Condensation of Cyclohexanone and Synthesis of Acetal or Ketals [J]. J. Jilin
Yiezhi L, et al.
Journal of Jilin University (Science Edition) / Chi Lin Ta Hsueh Hsueh Pao (Li Hsueh Pan ), 2, 021-021 (1989)
資料
The aldol condensation reaction is an organic reaction introduced by Charles Wurtz, who first prepared the β-hydroxy aldehyde from acetaldehdye in 1872.