Merck
W391018
Sigma-Aldrich
シクロペンタノン
≥99%, FG
別名:
アジピン酸ケトン, ケトペンタメチレン, ズマシン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C5H8(=O)
CAS番号:
分子量:
84.12
FEMA番号:
3910
Beilstein:
605573
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
7.149
NACRES:
NA.21
官能:
minty
グレード:
FG
Halal
Kosher
由来生物:
synthetic
認証:
meets purity specifications of JECFA
食物アレルゲン:
no known allergens
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Halal
Kosher
認証
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 110
アッセイ
≥99%
屈折率
n20/D 1.437 (lit.)
bp
130-131 °C (lit.)
mp
−51 °C (lit.)
密度
0.951 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
minty
SMILES記法
O=C1CCCC1
InChI
1S/C5H8O/c6-5-3-1-2-4-5/h1-4H2
InChI Key
BGTOWKSIORTVQH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
シクロペンタノンは、ネギ類、牛肉、チーズ、および鶏肉で発生する環状ケトンです。一般に香料や化粧品以外の製品における芳香成分として使用されます。
アプリケーション
  • 高酸素濃度調整大気包装により、ブロッコリーの風味と品質の劣化が遅延:この研究では、高酸素濃度調整大気包装がブロッコリーの鮮度保持に与える影響を調査しています。シクロペンタノンは、香りのプロファイルにおける重要な化合物として特定されており、食品の品質を維持し、有効期間を延長する包装技術の理解に役立っています。(He et al., 2024)。
  • キシロースまたはヘミセルロースを用いたメチルインダンおよびテトラリンの選択的生産:この研究では、触媒プロセスにおいてシクロペンタノンが重要な役割を果たす、キシロースまたはヘミセルロースを用いたメチルインダンおよびテトラリンの選択的生産に焦点を当てています。この研究は、バイオマス由来の原料を用いた持続可能な化学物質生産に関する洞察を提供しています。(Zou et al., 2024)。
  • ケトン媒介硝酸塩電気還元によるヒドロキシルアミンの合成:この論文では、シクロペンタノンを利用したケトン媒介硝酸塩電気還元によるヒドロキシルアミンの合成に関する新しい方法が紹介されています。この研究結果は、電気化学合成におけるシクロペンタノンの汎用性と、グリーンケミストリーへの応用の可能性を示しています。(Jia et al., 2024)。
その他情報
取り扱いと保管は不活性ガス中で行ってください。
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
86.0 °F - closed cup
引火点(℃)
30 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
W391018-10KG:
W391018-10KG-K:4548173343211
W391018-BULK-K:
W391018-VAR-F:
W391018-VAR-K:
W391018-1KG-K:4548173343228
W391018-SAMPLE-K:
W391018-5KG-K:4548173343235
W391018-5KG:
W391018-SAMPLE:
W391018-1KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Fragrance material review on cyclopentanone.
Scognamiglio J, et al.
Food And Chemical Toxicology, 50, S608-S612 (2012)
Pragya Verma et al.
The Journal of organic chemistry, 76(14), 5606-5613 (2011-06-02)
The density functional theory investigation on the mechanism of NHC-catalyzed cycloannulation reaction of the homoenolate derived from butenal with pentenone is studied. The M06-2X/6-31+G** and B3LYP/6-31+G** levels of theory, including the effect of continuum solvation in dichloromethane and tetrahydrofuran, are
Mohi Uddin Jewel et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 25(5) (2020-03-04)
Fully inkjet-printed device fabrication is a crucial goal to enable large-area printed electronics. The limited number of two-dimensional (2D) material inks, the bottom-gated structures, and the low current on/off ratio of thin-film transistors (TFTs) has impeded the practical applications of
Na Lin et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 14(10), 3669-3680 (2012-02-09)
We present a theoretical study of vibrationally resolved circular dichroism spectra, both in the adiabatic and non-adiabatic frameworks, with a full account of Franck-Condon and Herzberg-Teller vibrational contributions for the former. Model calculations have been performed on 2(R)-deuteriocyclopentanone, whose chirality
Anqi Ma et al.
Organic letters, 12(16), 3634-3637 (2010-08-14)
The O-TMS-protected diphenylprolinol-catalyzed cascade double Michael addition reactions of alpha,beta-unsaturated aldehydes with a beta-keto ester bearing a highly electron-deficient olefin unit occur smoothly to afford polysubstituted cyclopentanones. This process allows formation of four contiguous stereocenters in the cyclopentanone ring in