Merck
727547
Sigma-Aldrich
N-メチル-1-アダマンチルアミン
≥97.0%
別名:
1-(メチルアミノ)アダマンタン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H19N
CAS番号:
分子量:
165.28
Beilstein:
2348926
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥97.0% (GC)
≥97.0%
フォーム
lumps
官能基
amine
SMILES記法
CNC12C[C@H]3C[C@H](C[C@H](C3)C1)C2
InChI
1S/C11H19N/c1-12-11-5-8-2-9(6-11)4-10(3-8)7-11/h8-10,12H,2-7H2,1H3/t8-,9+,10-,11-
InChI Key
NZOLSRPWNVZXTK-BIBSGERRSA-N
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
727547-1G:
727547-BULK:
727547-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)