Merck
91741
Sigma-Aldrich
トリメチルシリルトリフルオロメタンスルホナート
purum, ≥98.0% (T)
別名:
TMSOTf, TMSトリフラート, トリフルオロメタンスルホン酸トリメチルシリルエステル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CF3SO3Si(CH3)3
CAS番号:
分子量:
222.26
Beilstein:
1868911
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
グレード
purum
品質水準
アッセイ
≥98.0% (T)
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.36 (lit.)
bp
77 °C/80 mmHg (lit.)
密度
1.228 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
fluoro
triflate
SMILES記法
C[Si](C)(C)OS(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C4H9F3O3SSi/c1-12(2,3)10-11(8,9)4(5,6)7/h1-3H3
InChI Key
FTVLMFQEYACZNP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
トリフルオロメタンスルホン酢酸トリメチルシリルは、以下を触媒するために使用できます。
  • アセタールのアリル化によるホモアリルエーテルの生成。
  • 1,2-トランス-グリコシドの合成。
  • アルコールからエステルへの変換。
  • アミノメチルアルキルエーテルによるシリルエノールエーテルのアミノメチル化。
  • (+)-4-デメトキシアントラサイクリノンのグリコシド化。
その他情報
効率の良いシリル化剤であり、強力なLewis酸触媒でもあります 。総説
ピクトグラム
FlameCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
77.0 °F - closed cup
引火点(℃)
25 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
91741-2.5L:
91741-INTR:
91741-10ML:
91741-50ML:
91741-VAR:
91741-500ML:
91741-BULK:
91741-250ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
An extremely fast and efficient acylation reaction of alcohols with acid anhydrides in the presence of trimethylsilyl trifluoromethanesulfonate as catalyst.
Procopiou PA
Chemical Communications (Cambridge, England), (23), 2625-2626 (1996)
Trimethylsilyl trifluoromethanesulfonate (trimethylsilyl triflate) as an excellent glycosidation reagent for anthracycline synthesis. Simple and efficient synthesis of optically pure 4-demethoxydaunorubicin.
Kimura Y
Chemistry Letters (Jpn), 13(4), 501-504 (1984)
T. Bach, H. Brummerhop
J. Prakt. Chem., 341, 410-410 (1999)
Synthesis of homoallyl ethers via allylation of acetals in ionic liquids catalyzed by trimethylsilyl trifluoromethanesulfonate.
Zerth HM
Organic Letters, 5(1), 55-57 (2003)
J. Heberle et al.
Silylating Agents, 2nd ed. (1995)