Merck
225800
Sigma-Aldrich
1,2-ビス(トリメチルシロキシ)エタン
98%
別名:
エチレングリコールビス(トリメチルシリルエーテル)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)3SiOCH2CH2OSi(CH3)3
CAS番号:
分子量:
206.43
Beilstein:
1744217
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
liquid
アッセイ:
98%
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.403 (lit.)
bp
165-166 °C (lit.)
密度
0.842 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
C[Si](C)(C)OCCO[Si](C)(C)C
InChI
1S/C8H22O2Si2/c1-11(2,3)9-7-8-10-12(4,5)6/h7-8H2,1-6H3
InChI Key
JGWFUSVYECJQDT-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
1,2-ビス(トリメチルシロキシ)エタンは化学合成研究に使用できます。
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
123.8 °F - closed cup
引火点(℃)
51 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
225800-10G:
225800-VAR:
225800-BULK:
225800-50G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)