アッセイ
96%
屈折率
n20/D 1.411 (lit.)
bp
119 °C (lit.)
密度
0.958 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCO[Si](CC[Si](OCC)(OCC)OCC)(OCC)OCC
InChI
1S/C14H34O6Si2/c1-7-15-21(16-8-2,17-9-3)13-14-22(18-10-4,19-11-5)20-12-6/h7-14H2,1-6H3
InChI Key
IZRJPHXTEXTLHY-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 3 - STOT RE 1 Inhalation
ターゲットの組織
nasopharynx,larynx
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
447250-25ML:
447250-VAR:
447250-BULK:
447250-5ML:
この製品を見ている人はこちらもチェック