Merck
638102
Sigma-Aldrich
4,4′-ビス(トリエトキシシリル)-1,1′-ビフェニル
≥90% (VPCC)
別名:
4,4′-ビス(トリエトキシシリル)ビフェニル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[-C6H4Si(OC2H5)3]2
CAS番号:
分子量:
478.73
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥90% (VPCC)
bp
203-206 °C/0.3 mmHg (lit.)
密度
1.047 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCO[Si](OCC)(OCC)c1ccc(cc1)-c2ccc(cc2)[Si](OCC)(OCC)OCC
InChI
1S/C24H38O6Si2/c1-7-25-31(26-8-2,27-9-3)23-17-13-21(14-18-23)22-15-19-24(20-16-22)32(28-10-4,29-11-5)30-12-6/h13-20H,7-12H2,1-6H3
InChI Key
KENDGHJJHKCUNB-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
4,4′-ビス(トリエトキシシリル)-1,1′-ビフェニル(BTESB)は、ヘリカルシリカナノチューブのキラリティーの程度を示す指標として使用することができます。
BTESBは、以下の物質を調製するための前駆体としても活用することができます:
  • 3-アミノプロピルトリメトキシシランを構造指向剤として用いた、ヘリカル4,4′-ビフェニレン-シリカナノチューブおよびナノリボン
  • 直鎖脂肪族ジオールの濃縮による、ビフェニル架橋アルコキシシランをベースとしてクロスリンクしたポリアルコキシシラン
  • ソルゲル法による、ビフェニレン架橋シルセスキオキサン薄フィルム
Pd触媒クロスカップリング反応で反応性であることが示された、ケイ素ベースの求核試薬です。
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 4
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
> 110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
638102-10G:
638102-1G:
638102-BULK:
638102-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Preparation of biphenyl-bridged, crosslinked polyalkoxysilanes: Determination of oil/organic solvent absorption features
Kizil S and Bulbul Sonmez H
Journal of Applied Polymer Science, 133(48), 770-772 (2016)
A chirality indicator for the walls and the surfaces of silica nanotubes
Hou F-W, et al.
Chinese Chemical Letters = Zhongguo Hua Xue Kuai Bao, 24(8), 770-772 (2013)
Chimie douce route to novel acoustic waveguides based on biphenylene-bridged silsesquioxanes
Masse P, et al.
Journal of Materials Chemistry, 21(38), 14581-14586 (2011)
Lorenzo Abate et al.
Polymers, 11(9) (2019-09-12)
Two series of novel dumbbell-shaped polyhedral oligomeric silsesquioxanes (POSSs), fully functionalized with phenyl groups at the corner of the silicon cages, were used to prepare polystyrene (PS) nanocomposites through the method of in situ polymerization. The percentage of the molecular
Yi Li et al.
Nanotechnology, 22(13), 135605-135605 (2011-02-24)
An anionic gelator, D-C12ValC10COONa, derived from D-valine can cause physical gels in water and organic solvents. Helical 4,4(')-biphenylene-silica nanotubes and nanoribbons were prepared using it with 3-aminopropyltrimethoxysilane as a co-structure-directing agent and 4,4(')-bis(triethoxysilyl)-1,1(')-biphenyl (BTESB) as precursor. It was found that