Merck
56760
Sigma-Aldrich
トリエトキシ-3-(2-イミダゾリン-1-イル)プロピルシラン
≥97.0% (NT)
別名:
1-(3-トリエトキシシリルプロピル)-2-イミダゾリン, 3-(2-イミダゾリン-1-イル)プロピルトリエトキシシラン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H26N2O3Si
CAS番号:
分子量:
274.43
Beilstein:
8987333
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥97.0% (NT)
屈折率
n20/D 1.452
密度
1.005 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES記法
CCO[Si](CCCN1CCN=C1)(OCC)OCC
InChI
1S/C12H26N2O3Si/c1-4-15-18(16-5-2,17-6-3)11-7-9-14-10-8-13-12-14/h12H,4-11H2,1-3H3
InChI Key
WBUSESIMOZDSHU-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
ブロックコポリマーの無機修飾に用いる添加剤
縮合反応に用いる触媒
有機的修飾された層状ケイ酸塩に用いる修飾剤
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
188.6 °F - closed cup
引火点(℃)
87 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
56760-50ML-F:
56760-VAR-F:
56760-10ML-F:
56760-250ML-F:
56760-BULK-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Yang Zhang et al.
Macromolecular rapid communications, 40(11), e1900067-e1900067 (2019-04-04)
A particle mold synthesis of 2D Janus nanomaterials is proposed by crosslinking of copolymer self-assembled monolayers confined within the mold domains. Onto the silica (SiO2 ) particle surface, mold domains with functional groups such as imidazole are generated. The model
Mehdi Abedi et al.
International journal of nanomedicine, 15, 2617-2631 (2020-05-06)
As widely used chemotherapeutic agents, platinum compounds have several therapeutic challenges, such as drug resistance and adverse effects. Theranostic systems, macromolecular or colloidal therapeutics with companion diagnostics, not only address controlled drug delivery but also enable real-time monitoring of tumor sites.
Youngdo Kim et al.
Scientific reports, 9(1), 10293-10293 (2019-07-18)
In this study, we synthesized molecularly imprinted mesoporous organosilica (MIMO) in the presence of a new precursor having a zwitterionic functional group and an imprint molecule, namely, glyphosate (MIMO-z). The precursor-glyphosate complex engaged in a typical base-catalyzed sol-gel reaction and