Merck
262021
Sigma-Aldrich
ジ-tert-ブチルシリルビス(トリフルオロメタンスルホナート)
97%
別名:
DTBS ジトリフラート, ジ-tert-ブチルシリルジトリフラート, トリフルオロメタンスルホン酸 ジ-tert-ブチルシリレンエステル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CF3SO3)2Si[C(CH3)3]2
CAS番号:
分子量:
440.45
Beilstein:
3569211
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.398 (lit.)
bp
73-75 °C/0.35 mmHg (lit.)
密度
1.352 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
fluoro
triflate
SMILES記法
CC(C)(C)[Si](OS(=O)(=O)C(F)(F)F)(OS(=O)(=O)C(F)(F)F)C(C)(C)C
InChI
1S/C10H18F6O6S2Si/c1-7(2,3)25(8(4,5)6,21-23(17,18)9(11,12)13)22-24(19,20)10(14,15)16/h1-6H3
InChI Key
HUHKPYLEVGCJTG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
ジ-tert-ブチルシリルビス(トリフルオロメタンスルホネート)は、ジ-tert-ブチルシリルジトリフラートとも呼ばれ、ヒドロキシル溶媒と容易に反応します。オリゴヌクレオチド合成におけるジオールの保護基として一般的に使用されます。
アプリケーション
ジ-tert-ブチルシリルビス(トリフルオロメタンスルホネート)は以下で使用されます:
  • 分子内環化を介してピロリジンとピペリジンを合成するためのBoekelheideプロモーターとして。
  • 近年N-ホモセラミドの合成に使用される1,3-ジオールの保護基試薬として。
  • α-ガラクトシルセラミドの合成における選択的α-ガラクトシル化。
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
195.8 °F - closed cup
引火点(℃)
91 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
262021-PZ:
262021-250G:
262021-5G:
262021-BULK:
262021-VAR:
262021-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Tetrahedron Letters, 23, 4871-4871 (1982)
Chemische Berichte, 125, 47-47 (1992)
Zeitschrift fur Anorganische und Allgemeine Chemie, 618, 144-144 (1992)
Synlett, 2379-2379 (2006)
Di-tert-butylsilyl Bis (trifluoromethanesulfonate)
Michalina P
Synlett, 26, 273-274 (2015)