アッセイ
96%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.382 (lit.)
bp
85-86 °C/2 mmHg (lit.)
密度
1.396 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
fluoro
triflate
SMILES記法
CC(C)[Si](OS(=O)(=O)C(F)(F)F)(OS(=O)(=O)C(F)(F)F)C(C)C
InChI
1S/C8H14F6O6S2Si/c1-5(2)23(6(3)4,19-21(15,16)7(9,10)11)20-22(17,18)8(12,13)14/h5-6H,1-4H3
InChI Key
BHZPNBNSRVSTBW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
375942-5G:
375942-VAR:
375942-BULK:
375942-1G:
375942-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)