Merck
203661
Sigma-Aldrich
酸化(III)ルテチウム
99.99% trace metals basis
別名:
酸化カシオペイウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Lu2O3
CAS番号:
分子量:
397.93
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352303
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
99.99% trace metals basis
形状
powder
反応適合性
reagent type: catalyst
core: lutetium
密度
9.42 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
O=[Lu]O[Lu]=O
InChI
1S/2Lu.3O
InChI Key
MPARYNQUYZOBJM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
特徴および利点
新規AB2O4相LuPd2O4が高温高圧かつ塩素酸カリウムの存在下でLu2O3とPdOから形成されました。この相は地球化学において重要であると同時に超伝導材料としての可能性があります。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
203661-5G:
203661-BULK:
203661-VAR:
203661-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Chen, B-H.; Walker, D.
Chemistry of Materials, 9, 1700-1700 (1997)
資料
Rechargeable solid-state batteries are becoming increasingly important due to wide-spread use in computers, portable electronics, and vehicular applications.
ニッケル・水素電池用金属水素化物、特に二次電池に関しての希土類金属間化合物とそれらの構造、特性、技術、応用例について紹介します。