Merck
379743
Sigma-Aldrich
シュウ酸アンモニウム 一水和物
≥99.99% trace metals basis
別名:
シュウ酸 二アンモニウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(NH4)2C2O4 · H2O
CAS番号:
分子量:
142.11
Beilstein:
3759830
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
≥99.99% trace metals basis
形状
powder
不純物
≤100.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
133 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
OC(C(O)=O)=O.N.O.N
InChI
1S/C2H2O4.2H3N.H2O/c3-1(4)2(5)6;;;/h(H,3,4)(H,5,6);2*1H3;1H2
InChI Key
MSMNVXKYCPHLLN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
  • Solubility of the Sodium and Ammonium Salts of Oxalic Acid in Water with Ammonium Sulfate.:この研究では、硫酸アンモニウムと組み合わせたシュウ酸アンモニウム一水和物の溶解度特性を小房氏、さまざまな化学合成用途に役立つ知見を提供しています(Buttke et al., 2016)。
  • Isolation and Identification of the Coal-Solubilizing Agent Produced by Trametes versicolor.:この研究では、石炭可溶化プロセスの主要な薬品としてシュウ酸アンモニウム一水和物を特定し、工業化学および環境化学におけるその可能性を強調しています(Cohen et al., 1990)。
その他情報
水和状態に若干のばらつきがある場合があります。
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
379743-VAR:
379743-5G:4548173226248
379743-BULK:
379743-25G:4548173226255
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Yuancun Qiao et al.
The journal of physical chemistry letters, 6(14), 2755-2760 (2015-08-13)
Negative linear compressibility (NLC) is a relatively uncommon phenomenon and rarely studied in organic systems. Here we provide the direct evidence of the persistent NLC in organic mineral ammonium oxalate monohydrate under high pressure using synchrotron X-ray powder diffraction, Raman
Electrochemiluminescence as a tool for microscopy at the nanoscale.
Lee A, et al.
Proceedings of SPIE, 13, 13-20 (2004)