蒸気圧
<1 hPa ( 20 °C)
品質水準
製品種目
EMPLURA®
アッセイ
≥99.0% (manganometric)
フォーム
solid
強熱残分
≤0.1% (as sulfate)
pH
6.5 (20 °C, 41.8 g/L in H2O)
mp
>123 °C (decomposition)
密度
1.5 g/cm3 at 20 °C
かさ密度
480 kg/m3
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.01%
sulfate (SO42-): ≤0.02%
微量陽イオン
Fe: ≤0.002%
heavy metals (as Pb): ≤0.005%
保管温度
2-30°C
SMILES記法
N.N.OC(=O)C(=O)O.O
InChI
1S/C2H2O4.2H3N.H2O/c3-1(4)2(5)6;;;/h(H,3,4)(H,5,6);2*1H3;1H2
InChI Key
MSMNVXKYCPHLLN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アナリシスノート
Chloride (Cl): ≤ 0.01 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.02 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.005 %
Fe (Iron): ≤ 0.002 %
Residue on ignition (as sulfate): ≤ 0.1 %
法的情報
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1