Merck
1.01192
Supelco
di-Ammonium oxalate monohydrate
for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
別名:
di-Ammonium oxalate monohydrate, Oxalic acid ammonium salt
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(NH4)2C2O4 · H2O
CAS番号:
分子量:
124.10 (anhydrous basis)
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352107
EC Index Number:
214-202-3
NACRES:
NA.21
アッセイ:
99.5-101.0% (manganometric)
グレード:
ACS reagent
フォーム:
solid
溶解性:
41.8 g/L (anhydrous substance)
グレード
ACS reagent
品質水準
認証
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
蒸気圧
<1 hPa ( 20 °C)
製品種目
EMSURE®
アッセイ
99.5-101.0% (manganometric)
フォーム
solid
不純物
≤0.005% Insoluble matter
強熱残分
≤0.02% (as sulfate)
pH
6.5 (20 °C, 41.8 g/L in H2O)
mp
>123 °C (decomposition)
溶解性
41.8 g/L (anhydrous substance)
密度
1.5 g/cm3 at 20 °C
かさ密度
480 kg/m3
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.0005%
nitrate (NO3-): ≤0.002%
sulfate (SO42-): ≤0.002%
微量陽イオン
Ca: ≤0.001%
Fe: ≤0.0002%
K: ≤0.001%
Mg: ≤0.001%
Na: ≤0.001%
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C2H2O4.2H3N.H2O/c3-1(4)2(5)6;;;/h(H,3,4)(H,5,6);2*1H3;1H2
InChI Key
MSMNVXKYCPHLLN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連事項
Replaces: AX1325; AX1325-2; AX1325-20; AX1325-1
アナリシスノート
Assay (manganometric): 99.5 - 101.0 %
Insoluble matter: ≤ 0.005 %
Chloride (Cl): ≤ 0.0005 %
Nitrate (NO₃): ≤ 0.002 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.002 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.0005 %
Ca (Calcium): ≤ 0.001 %
Fe (Iron): ≤ 0.0002 %
K (Potassium): ≤ 0.001 %
Mg (Magnesium): ≤ 0.001 %
Na (Sodium): ≤ 0.001 %
Residue on ignition (as sulfate): ≤ 0.02 %
Corresponds to ACS,ISO,Reag. Ph Eur
法的情報
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1