Merck
221716
Sigma-Aldrich
シュウ酸アンモニウム 一水和物
ACS reagent, ≥99%
別名:
シュウ酸 二アンモニウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(NH4)2C2O4 · H2O
CAS番号:
分子量:
142.11
Beilstein:
3759830
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NB.24
アッセイ:
≥99%
99.0-101.0% (ACS specification)
グレード:
ACS reagent
フォーム:
crystalline powder
crystals or granules
グレード
ACS reagent
品質水準
蒸気圧
<0.1 hPa ( 20 °C)
アッセイ
≥99%
99.0-101.0% (ACS specification)
フォーム
crystalline powder
crystals or granules
不純物
≤0.005% insolubles
強熱残分
≤0.02%
pH
6-7 (25 °C, 14.2 g/L)
mp
133 °C (dec.) (lit.)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.002%
sulfate (SO42-): ≤0.002%
微量陽イオン
Fe: ≤2 ppm
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP)
SMILES記法
OC(C(O)=O)=O.N.O.N
InChI
1S/C2H2O4.2H3N.H2O/c3-1(4)2(5)6;;;/h(H,3,4)(H,5,6);2*1H3;1H2
InChI Key
MSMNVXKYCPHLLN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
シュウ酸アンモニウム一水和物は、シュウ酸の2アンモニウム塩です。その微細な結晶構造は三次元回折法で研究されています。シュウ酸アンモニウム一水和物結晶の成長速度に対する二価 [Mn(II)、Co(II)、Ni(II)] および三価カチオン [Fe(III)、Cr(III)]不純物の影響が報告されています。その空間群および単位格子パラメータは、中性子回折法で研究されています。そのIRスペクトルは、分離された石炭溶解剤(CSA)と比較されています。
アプリケーション
シュウ酸アンモニウム一水和物は、シュウ酸テトラメチルアンモニウムの調製に使用できます。
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
221716-500G:4548173118130
221716-100G:4548173118116
221716-4X2.5KG:4548173251097
221716-VAR:
221716-H:
221716-5G:4548173251103
221716-2.5KG:4548173118123
221716-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Yeonho Kim et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 26(46), 10510-10518 (2020-03-27)
In this work, environmentally friendly photocatalysts with attractive catalytic properties are reported that have been prepared by introducing SnO2 quantum dots (QDs) directly onto ZnSe(N2 H4 )0.5 substrates to induce advantageous charge separation. The SnO2 /ZnSe(N2 H4 )0.5 nanocomposites could
Sina Matavos-Aramyan et al.
Free radical biology & medicine, 106, 158-167 (2017-02-19)
Three novel modified advanced oxidation process systems including ascorbic acid-, pro-oxidants- and ascorbic acid-pro-oxidants-modified Fenton system were utilized to study the disinfection efficiency on Cryptosporidium-contaminated drinking water samples. Different concentrations of divalent and trivalent iron ions, hydrogen peroxide, ascorbic acid
A convenient method for preparation of quaternary ammonium salts.
Markowitz M.
The Journal of Organic Chemistry, 22(8), 983-984 (1957)
M S Cohen et al.
Applied and environmental microbiology, 56(11), 3285-3291 (1990-11-01)
Low-ranked coals were dissolved by using cell extracts derived from liquid cultures of Trametes versicolor. The coal-solubilizing agent (CSA) was separated from the broth components by a multistep isolation procedure including reverse-phase high-pressure liquid chromatography, size exclusion chromatography, ethanol fractionation
Neutron diffraction study of ammonium oxalate monohydrate,(NH4)2C2O4.H2O.
Padmanabhan VM, et al.
Acta Crystallographica, 18(3), 567-568 (1965)